Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry Thermometer
Gleichzeitige Anzeige der Umgebungs- und Messfühlertemperatur mit Minimal- und Maximaltemperaturen
45.01 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 2,63 x 2,5 x 0,75 in. (6,7 x 6,3 x 1,9 cm)
Displaymaße H 0,5 in. (13 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung der Umgebungstemperatur
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11769745
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4522
Thermometer für Impfstoffanwendungen (°F) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12641395
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93677-78
Thermometer für Impfstoffanwendungen (°C) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Zeigt gleichzeitig die Umgebungs- oder Sondentemperatur und die niedrigste und höchste gemessene Temperatur an. An diesem Fisher Scientific™ Traceable™ Überwachungsthermometer können Sie sofort ablesen, ob sich Ihr Tiefkühlgerät, Wasserbad oder Inkubator innerhalb des erlaubten Temperaturbereichs befindet.
  • Einfache Ein-Tasten-Bedienung setzt Min./Max.-Speicher zurück
  • Sonde und Kabel wasserfest
  • Gerätetemperaturbereich von -50 bis +70 °C oder -58 bis 158 °F mit einer Auflösung von 1 Grad und einer Genauigkeit von +/- 1 °C
  • Abziehen des Kabels aktiviert einen Sensor im Inneren des Geräts, um die Umgebungstemperatur zu überwachen
  • 10 Fuß lang, 0.06 in. Durchmesser
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
H 0,5 in. (13 mm)
0,75 in.
Fühler mit 5 ml-Impfstoffflasche, ausklappbarer Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
1,25 in.
304.8 cm
ABS-Kunststoff
1,87 oz.
2,5 in.
158 °F
-58 °F
±1 °C
2,63 x 2,5 x 0,75 in. (6,7 x 6,3 x 1,9 cm)
Zur Überwachung der Umgebungstemperatur
1,9 cm
120 in.
6,7 cm
6,3 cm
1 °C
53 g
2,63 in.
70 °C
-50 °C
6,3 cm