Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Messgeräte für relative Feuchtigkeit/Temperatur
Product Code. 11765843 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Digitaler Feuchtigkeits-/Temperaturmesser mit Speicherfunktion
Digitaler Feuchtigkeits-/Temperaturmesser ohne Speicherfunktion
Nur digitaler Feuchtigkeitsmesser
Höhe (metrisch):
10 cm
96 cm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 11765843
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Zur Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen.
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Messgeräte für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur ermöglichen Ihnen die Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen.
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 25 bis 95 % RH, Genauigkeit: ±3 % (Mittelbereich) bis ±5 % (Außenmittelbereich)
  • Kontinuierliche und gleichzeitige Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit (11-661-11) oder Luftfeuchtigkeit/-temperatur (11-661-12) in besonders großen, 0,62 in. (1,5 cm) hohen Ziffern
  • Aus stabilem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
Mit Temperaturanzeige
  • Temperaturanzeige in °C oder °F; Bereich von 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) mit ±1 °C/°F Genauigkeit
  • Misst 0,75 L x 3,25 B x 7 in. H (2 x 8 x 18 cm)
  • Nettogewicht: 5 oz. (142g)
  • Inklusive Wandhalterung
Mit Temperaturanzeige und dualem Min./Max. Hauptspeicher
  • Temperaturanzeige in °C und °F; Bereich von 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) mit ±1 °C/°F Genauigkeit
  • Mindest- und Maximalspeicher ermöglichen die Luftüberwachung über Nacht, an Wochenenden oder für praktisch jeden anderen Zeitraum
  • Misst 0,62 L x 2,62 B x 3,87 Zoll H (2 x 7 x 10 cm)
  • Nettogewicht: 2 oz. (57g)
  • Wandhalterung und Tischständer im Lieferumfang enthalten
Certifications
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Compliance
Kat.- Nr. 11-661-13 erfüllt bundesrechtliche Anforderungen für CLIA-Spezifikationen 493.1207 für das Überwachen von Temperatur und Feuchtigkeit in klinischen Laboren.
Specifications
Typ Digitaler Feuchtigkeits-/Temperaturmesser mit Speicherfunktion
Luftfeuchtigkeitsbereich 25 bis 95 %
Auflösung 0,01
Genauigkeit ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C
Displaytyp LCD
Material ABS-Kunststoff
Hauptspeicher Speicherung und Abruf der minimalen/maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, sekündliche Aktualisierung der Anzeige
Sensoren Festkörper
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 122 °F
Temperaturauflösung 1 °F
Abmessungen (L x B x H) 0,62 x 2,62 x 3,87 in. (1,57 x 7 x 10 cm)
Länge (angloamerikanisch) 0,62 in.
Länge (metrisch) 1.57 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,62 in.
Breite (metrisch) 7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,87 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen
Enthält Wandbefestigung, Tischständer, Anzeige umschaltbar zwischen +read °F/°C, schnell ansprechende Festkörperfühler und zwei Batterien Typ AAA
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST