Learn More
Fisherbrand™ Radio Signal RH/temperature monitor
Artikelnummer. 12736968 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±2 bis ±4 %
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12736968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Ein Modul mit Fernfühler, Klappständer, Wandhalterungen sowie Velcro™ Klettband zur Befestigung des Sensors an fast jeder Oberfläche und Batterien.
Benötigt
Fernfühlereinheit (14-648-53); eine Einheit ist ins Messgerät integriert; für jeden verwendeten Kanal ist ein separater Sensor erforderlich.
Zur Überwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur aus einer Entfernung von 100 ft. — sogar im Außenbereich. Der Fernmessfühler zeigt die aktuelle Temperatur und Feuchtigkeit an
Mit dem Fisher Scientific™ Traceable™ Funk-Hygrometer/-Thermometer überwachen Sie Feuchtigkeit und Temperatur aus bis zu 100 Fuß Entfernung — selbst im Freien. Der Fernfühler zeigt die aktuelle Temperatur und Feuchtigkeit an.
  • Temperaturbereich: -20 bis +60 °C und -4 bis +140 °F, mit 0.1 ° Auflösung und ±1 °C (1.8 °F)
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 25 bis 90 % rF, mit einer Auflösung von 1 % über den gesamten Bereich und Genauigkeit von ±2 % (mittlerer Messbereich), ±4 % (Ende des Messbereichs)
  • Die Messwerte werden alle 30 Sekunden aktualisiert Haupteinheit kann Signale von bis zu drei Fernmessfühlern auf drei vom Anwender wählbaren Kanälen empfangen
  • Trendindikatoren zeigen steigende oder fallende Luftfeuchtigkeit und Temperatur an
  • Min/Max-Speicheranzeige ermöglicht die Überwachung von Zuständen über einen bestimmten Zeitraum
  • Alarm kann so eingestellt werden (in Schritten von 1 % rF und 1 °C/°F), dass er ertönt, wenn Feuchtigkeit oder Temperatur außerhalb der eingestellten Parameter liegen
  • Aus stabilem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
  • Der Fernfühler überträgt die Messwerte über eine Distanz von 65 bis 100 ft. (20 bis 30 m)† zum Hauptgerät
  • Die besonders große Anzeige (1.12 in. [3.5 cm]) auf dem Gerät kann aus einer Entfernung bis zu 25 ft. (7.6 m) abgelesen werden
Bestellinformation
Die Haupteinheit hat eine Größe (L x B x H) von 0.75 x 4.25 x 4.5 (2 x 11 x 11 cm) und ein Gewicht von 6 oz. (170 g). Das Fernfühlermodul hat eine Größe (L x B x H) von 0.75 x 2.5 x 3.5 Zoll (2 x 6 x 9 cm) und ein Gewicht von 3 oz. (85 g). Zwei AA-Batterien und zwei AAA-Batterien.
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
†Je nach Standort.
Spezifikation
Typ Funksignal-Hygrometer/Thermometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 25 bis 90 %
Auflösung 0.01
Genauigkeit ±2 bis ±4 %
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +60 °C
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Alarmtypen Akustisch
Material ABS-Kunststoff
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 ° bis +140 °F
Temperaturauflösung 0.1 °F
Abmessungen (L x B x H) 2 x 10.8 x 11 cm (0.75 x 4.25 x 4.5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 0.75 Zoll
Länge (metrisch) 2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 10.8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Höhe (metrisch) 11 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 6 oz.
Gewicht (metrisch) 0.17 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzeige der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit durch Fernmessfühler
Enthält Ein Schalter mit Fernsensormodul, ausklappbarer Ständer, Wandhalterungen und Velcro™ Klettband zur Befestigung des Sensors an +fast jeder Oberfläche und Batterie
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST