Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte
Messen Sie in Millimetern Quecksilber, Pfund pro Quadratzoll, Bar, Wasser- und Atmosphärenzählern
500.00 € - 575.00 €
Spezifikation
Akkutyp | 9 V |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/ISO 17025 A2LA/NIST |
Displaytyp | LCD |
Abmessungen (L x B x H) | 3 x 1,25 x 7 in. (7,62 x 3,17 x 17,8 cm) |
Produkttyp | Druck-/Unterdruckmesser |
Beinhaltet: Zertifizierte Rückverfolgbarkeit auf NIST-Normen, 40-Zoll-Kabel (102 cm) und Messumformer mit 1/4 NPT-Außengewinde am Edelstahlende. Inkl. einer 9-V-Batterie.
Produktcode | Marke | Druckbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Druckbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11714216
|
Fisherbrand™
90023-82 |
−736 bis 1500 mm Hg |
575.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11724216
|
Fisherbrand™
90023-81 |
−736 bis 37500 mm Hg |
500.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Messen Sie in Millimetern Quecksilber, Pfund pro Quadratzoll, Bar, Wasser- und Atmosphärenzählern
Tragbare Messgeräte mit Sensor und Kabel. Zur Verwendung mit allen mit Edelstahl 316 kompatiblen Gasen und Flüssigkeiten. Genauigkeit: 1 % Originalgröße + 1 Stelle.
- Datenanzeige auf einem leicht ablesbaren LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 0.375 Zoll (1 cm)
- Mit der DATA HOLD-Taste können Sie die Anzeige anhalten und Messwerte erfassen
- Speichertaste zum Abrufen der höchsten und niedrigsten Messwerte
- Einfache Nullstellung per Knopfdruck
- Zum Aufzeichnen von Ergebnissen kann das Gerät über die serielle RS-232-Schnittstelle an einen Computer oder Datenlogger angeschlossen werden
Bestellinformation
Abmessungen: L 3 x B 1.25 x H 7 in. (3 x 8 x 17.8 cm).
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor
Spezifikation
9 V | |
LCD | |
Druck-/Unterdruckmesser | |
17,8 cm | |
3 in. | |
9.5 oz. | |
1,25 in. |
ISO 9001/ISO 17025 A2LA/NIST | |
3 x 1,25 x 7 in. (7,62 x 3,17 x 17,8 cm) | |
7 in. | |
Zertifizierte Rückverfolgbarkeit auf NIST-Normen, 40 Zoll Kabel (102 cm) und Messumformer mit 1/4 NPT-Außengewinde am Edelstahlende; auch eine 9 V Batterie ist enthalten | |
7,62 cm | |
0,26 kg | |
3,17 cm |