Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ hochpräzises Platin-Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte mit Sonde
Anzeige der Maximal- und Minimalwerte der letzten 24 Stunden (pro Stunde), sieben Tage (pro Tag) oder der letzten 31 Tage (pro Tag).
221.45 € - 296.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 18 cm |
---|---|
Material | ABS-Kunststoff |
Auflösung | 0.01°C |
Produkttyp | Digital Thermometer |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -148 °F |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13597070
|
Fisherbrand™
90013-53 |
9 Zoll lange Sonde mit Edelstahlgriff | -148 bis +392 °F | -100.00 °C bis +199.99 °C |
296.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
13507080
|
Fisherbrand™
90009-79 |
Kugelsonde | -148.00 ° bis +158°F | -100.00 °C bis +70 °C |
221.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das Thermometer zeigt den Höchstwert und den Tiefstwert der vergangenen 24 Stunden (je Stunde), sieben Tage (je Tag) oder der vergangenen 31 Tage (je Tag) an. Dieses hochgenaue Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum Thermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte ist mit einer wasserfesten Edelstahlsonde ausgestattet. Die Spitze dieser hochwertigen Sonde mit wasserfestem Kabel kann bis zu einer Tiefe von 0.3 in. in das Kühlgut eingeführt werden und liefert hochgenaue Messwerte.
Das Dreifachdisplay zeigt aktuelle °F/ °C und Minimum-/Maximumtemperaturen
- Zeit-/Datumschlüssel-Stempel zeigt das genaue Datum und die genaue Uhrzeit aller minimalen und maximalen Messwerte
- Platinsensor mit 4 Drähten stellt eine lineare Reaktion und eine hohe Genauigkeit über den gesamten Bereich hinweg sicher
- Alarm ist einstellbar in Schritten von 0.1 ° und zeigt an, wenn die Temperatur über Sollwerte steigt, bzw. unter sie fällt
- Visuelle LEDs und ein hörbarer Alarm alarmieren auch dann, wenn die Temperatur in den Normalbereich zurückgekehrt ist
- Ermöglicht dem Anwender eine einfache Kalibrierung mit einer Taste
- Auflösung: 0.01°
- Genauigkeit: ±0.1 °C
- Display: gut lesbar, 3 Zeilen und 2 Alarm-LEDs
- Kabellänge: 10 ft.
- Größe: 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
- Gewicht: 5 oz.
- Gehäuse: stoßfester, chemisch beständiger ABS-Kunststoff
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt. NIST-rückführbar
Spezifikation
18 cm | |
0.01°C | |
-148 °F | |
Yes | |
Digital |
ABS-Kunststoff | |
Digital Thermometer | |
-100 °C | |
±0,1 °C |