Learn More
Traceable™ pH-Puffer-Standards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
IUPAC-konforme Rezeptur
Marke:  Fisherbrand 98769-32
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11754256
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
IUPAC-Formulierung
  • Kompatibel mit allen Marken, Geräten und Elektroden
  • Die Genauigkeit bei 25 °C liegt bei ± 0.010 pH
Spezifikation
Spezifikation
pH-Puffer-Standards
Geräte und Elektroden
Liquid
Pufferlösung
Flasche
Zertifizierter G├╝tegrad
Calibration
7.0
473 ml
Die Genauigkeit bei 25 °C entspricht einem pH von ±0010
Rückführbar auf NIST