Learn More
Beinhaltet: Batterien, Adapter, 256 MB-Speicherkartenlesegerät, magnetische Befestigungsstreifen, Velcro™ Wandbefestigung, Tischständer, Traceable® Bescheinigung und hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Beschreibung
Min/Max-Speicher und Hoch/Niedrig-Alarme, plus integrierten Datenlogger. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-/Taupunkt-Messgerät mit Speicherkarte erfasst 5,9 Millionen Messwerte mit der herausnehmbaren 256 MB SD-Karte.
Überwacht Schränke, Inkubatoren, Reinräume, Lagerräume, Labors, Hauben und wichtige Bereiche
Das Thermometer
- umfasst einen Bereich von 32 ° bis 122,0 °F (0 ° bis 50,0 °C)
- Min/Max-Anzeige mit höchstem bzw. niedrigstem Messwert für jeden beliebigen Zeitraum
- Alarm in 0,1-Schritten einstellbar
- Alarm gibt einen Piepton von sich und blinkt mit einer hellroten LED, wenn Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Taupunkt die vom Anwender eingestellten Grenzwerte nach oben oder unten überschreiten
- Vierzeiliges Display mit 0,7 in. hohen Ziffern
Datenlogger
- Protokolliert Messungen im Abstand von einer Minute bis zu 720 Minuten auf einer standardmäßigen SD-Speicherkarte
- Erfasst eine Datenmenge, die einer minütlichen Messung über zehn Jahre entspricht
- Das mitgelieferte Speicherkartenlesegerät kann für einen unmittelbaren Bericht in jeden USB-Computeranschluss gesteckt werden, ohne dass Software installiert werden muss
- Der Textbericht umfasst Datum/Uhrzeit und alle Sensormessungen auf einer einzelnen Zeile
- Der Bericht kann an jede Tabellenkalkulation oder Datenbank gesendet werden
Spezifikationen
- Frequenz der Probenahme: Einmal pro Minute bis zu einmal alle 720 Minuten (vom Anwender einstellbar)
- Speicher: 256 MB Speicherkarte, aber eine Karte mit bis zu 4 GB kann aufgenommen werden
- Funktionen: Min/Max-Speicher, Hoch-/Niedrig-Alarm, Datenerfassung
- Temperaturbereich: 0 ° bis 50,0 °C mit 0,1 °C Auflösung
- Genauigkeit der Temperatur: ±1 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 0,0 bis 90,0 %
- Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 0,1 %
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±5 % RH bei 25 °C zwischen 20 bis 85 % RH; ansonsten± 7% RH
- Taupunktbereich: -20,0 ° bis +50,0 °C mit 0,1 ° Auflösung
- Größe L x B x H: 3,5 x 4,25 x 1,25 in. (8,9 x 10,8 x 3,2 cm)
- Gewicht: 7 oz. (200 g)
Bestellinformation
Betrieb mit gelieferten Batterien oder geliefertem Adapter. Die Betriebsdauer der Batterien beträgt ohne Datenerfassung ein Jahr sowie einen Monat, wenn jede Minute eine Probe genommen wird. Wenn der Adapter keinen Strom erhält, sorgt die Batterie für ein automatisches Backup.
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt. NIST-rückführbar
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Schränke, Inkubatoren, Reinräume, Lagerräume, Hauben und kritische Bereiche | |
3.17 cm | |
Batterien, Adapter, 256 MB Speicherkartenlesegerät, magnetische Befestigungsstreifen, Velcro™ Wandhalterung, Tischständer, Traceable Bescheinigung und hochschlagzähes, chemisch beständiges ABS-Kunststoffgehäuse | |
ABS-Kunststoff | |
120.5 g | |
Speicherkarte für Feuchtigkeits-/Temperatur-/Taupunktmesser | |
122 °F | |
32 °F | |
32 bis 122 °F | |
±5 % RH bei 25°C zwischen 20 und 85 % RH; ansonsten ±7 % RH | |
10.8 cm |
8,9 x 10,8 x 3,17 cm | |
1,25 in. | |
0 bis 90 % RH | |
8.9 cm | |
7 oz. | |
4,25 in. | |
3,5 in. | |
50 °C | |
0 °C | |
0 bis 50 °C | |
LCD |