Learn More
Fisherbrand™ Logger-Trac RH/Temp Datlogger
Die mobile Einheit überwacht die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur während des Transports.
Marke:  Fisherbrand™ 61010-79
198.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15318764
  • 220.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Zur Gewährleistung der Genauigkeit wird eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem durch A2 LA akkreditierten ISO/IEC 17025 (1750.01) Kalibrierlabor geliefert. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Benötigt :
15-081-149: USB-Kabel für Logger-Trac-LN2 und RH/Temperatur
15-081-150: MaxiThermal Software
Beschreibung
Beschreibung
Der Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ RH/Temperatur-Datenlogger ist ideal für die Überwachung von Material während des Transports. Das mobile Gerät begleitet die Lieferung, um die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur nachzuverfolgen.
  • Zeigt die kumulative Alarmdauer entsprechend der vom Anwender ausgewählten MIN/MAX-Werte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Ist mit MaxiThermal-Software für die vollständige Datenanalyse abgestimmt
  • Vom Anwender auswählbare Parameter für Feuchtigkeit bzw. Temperatur (Höchst- und Tiefstwerte) in 1 %- bzw. 1 °-Schritten
  • Während der Aufnahme werden angezeigt: Aktuelle RH und Temperatur, erreichte MIN/MAX-Temperatur, kumulative Laufzeit
  • Wiederverwendbar/umprogrammierbar
  • Speicher: 30.720 Messwerte
  • Größe: 3,5 x 2,0 x 1,1 in.
  • Gewicht: 69,5 g (2,45 oz.)
  • Bereich: -29 bis 72 °C (-20 bis 161 °F); 0 bis 100 % RH
  • Auflösung: 0,1™; 0,1 % RH
  • Genauigkeit: ±0,2 °C (0 bis 10 °C); ansonsten ± 0,5°C; ± 3 % RH (von 25 bis 75 % RH); ansonsten ± 5 % RH
  • Vom Anwender definierte Messintervalle können auf Basis der Anzahl der gewünschten zu protokollierenden Tage (von 4 Stunden bis 365 Tage) oder auf Basis des gewünschten Zeitintervalls (von alle 2 Sekunden bis zu alle 24 Stunden) eingestellt werden
  • Um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen, stoppt das Thermometer/Hygrometer die Datenprotokollierung, sobald der Speicher voll ist (Daten werden nicht überschrieben)
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
7680 Messwerte
Visuell
Lithium-Knopfzellenbatterie CR2016 3V
CE, Traceable™ Bescheinigung
ABS-Kunststoff
Begleitet die Lieferungen, um relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur nachverfolgen zu können
2 Minuten pro Monat
0,1 °
3,5 in.
2,45 oz.
LCD
Kalibriert
MaxiThermal Software
Ein Jahr im Dauerbetrieb, 3 Jahre Haltbarkeit
Gehäuse IP66
Verkabelter Chip-Glasthermistor
0,2 °±C (0 bis 10 °C); ansonsten ± 0,5 °C
0 bis 100%
-29 bis 72 °C (-20 bis 161 °F)
8,89 cm
69,5 g
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Logger-Trac RH/Temp Datlogger > RH-/Temp-Datenlogger
Zur Aktivierung dieser Datenlogger ist die Software MaxiThermal™ erforderlich