Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo Feuchtigmeitsmesser/Thermometer
Schnell ansprechende Festkörpersensoren zur Anzeige von Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und (mit entsprechendem Fühler) der externen Temperatur in weniger als 30 Sekunden
Marke: Fisherbrand™ 4184
Beinhaltet: Chemikalienbeständiges und stoßfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, ausklappbarer Ständer, Wandbefestigung, Fühler zur Messung der externen Temperatur,10 ft. (3 m) langes Kabel und Alkalibatterie Typ AAA.
Beschreibung
Schnell ansprechende Festkörpersensoren zur Anzeige von Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und (mit entsprechendem Fühler) der externen Temperatur in weniger als 30 Sekunden Das Fisher Scientific™ Traceable™ Jumbo Temperatur-Luftfeuchtigkeits-Messgerät hat eine Jumbo-Anzeige (1,12 in. H), die aus einer Entfernung von 35 ft. (10,7 m) gelesen werden kann.
Die Anzeige wird jede Sekunde aktualisiert und zeigt die Temperaturen in °F oder °C (vom Anwender einstellbar).
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 25 bis 95 % RH, mit 1 % Auflösung und ± 2 % (Mittelbereich) bis ± 4 % (außerhalb des Mittelbereichs) Genauigkeit
- Bereich der Umgebungstemperatur: -5 ° bis +50 °C (+23 ° bis +122 °F)
- Externe Temperatursonde (enthalten) misst von -50 ° bis +70 °C (-58 ° bis +158 °F)
- Auflösung von 1 ° und Genauigkeit von ± 1 °C sowohl für Messungen der Umgebungstemperatur als auch der Außentemperatur
- Doppelter Speicheraufruf (Minimum und Maximum) kann per Knopfdruck angezeigt oder gelöscht werden
- Ermöglicht die Überwachung der Bedingungen über Nacht, an Wochenenden oder für jeden anderen vom Anwender eingestellten Zeitraum
- Fühler und Kabel für Außentemperatur funktionieren präzise unter Wasser
- Das Gerät ist batteriebetrieben, eigenständig, stabil und präzise; es benötigt keine Einstellungen oder Wartung
Bestellinformation
Misst 0,75 L x 3,87 B x 4,25 in. H (2 x 9,8 x 10,8 cm) und wiegt 5,4 oz. (153 g)
Zertifizierungen
Traceable™ Zertifikat beiliegend, mit dem die Rückverfolgbarkeit nach Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) nachgewiesen wird. Kalibrierung durch ISO 17025-zertifiziertes A2LA™-akkreditiertes Kalibrierlabor.
Compliance
Entspricht den Anforderungen der CLIA-Spezifikation 493.1207 für die Überwachung der Temperatur und Feuchte.
Spezifikation
Temperatur-/Feuchtigkeitsmesser mit extra großer Anzeige | |
0,001- | |
- 5 ° bis 50 °C | |
LCD | |
Doppelspeicherabruf | |
23 bis 122 °F | |
1.9 x 9.8 x 10.8 cm | |
10 ft. | |
3 m | |
9.8 cm | |
10.8 cm | |
0.153 kg | |
Chemikalienbeständiges und stoßfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Klappständer, Wandbefestigung, Fühler zur Messung der externen Temperatur, 10 ft. langes Kabel und Alkalibatterie Typ AAA |
25 bis 95 % | |
±2 bis ±4 % | |
±1 °C | |
ABS-Kunststoff | |
Festkörper | |
0.1 °F | |
0.75 in. | |
1.9 cm | |
3,87 in. | |
4,25 in. | |
5,4 oz. | |
Schnell ansprechende Festkörperfühler zur Anzeige von Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und (mit entsprechendem Fühler) der externen Temperatur in weniger als 30 Sekunden. | |
ISO 17025, A2LA, NIST |