Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Speicher-Timer für sofortigen Wiederaufruf
Speziell für Routineuntersuchungen, Qualitätssicherungsprüfungen und wiederholte Analysen vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ 5122
Beinhaltet: Austauschbare AAA-Batterie zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Zeitschaltuhr über drei Jahre
Beschreibung
Dieser Fisher Scientific™ Traceable™ Speicherzeitgeber für sofortigen Wiederaufruf ist speziell für Routineuntersuchungen, Qualitätssicherungsprüfungen und wiederholt auftretende Analyseaufgaben vorgesehen. Aufgrund seiner anwenderfreundlichen Speicherfunktion wird dieser Zeitgeber meist einem konkreten Laborgerät wie einem Wasserbad, Ofen, Rührer oder Brutschrank zugeordnet.
- Countdown zwischen 99 Minuten, 59 Sekunden und Null frei wählbar
- Genauigkeit: 0.01 %
- Anzeige mit hellen, besonders großen Ziffern (0.62 in.)
- Lauter, 30 Sekunden andauernder Alarmton nach Ablauf der Zeit Die eingegebene Zeit kann dank der Speicherfunktion sofort wieder aufgerufen werden Dank der magnetischen Rückseite kann die Zeitschaltuhr an jeder metallischen Oberfläche platziert werden
- Kann entweder flach z. B. auf einen Labortisch gelegt oder mit ausgeklapptem Ständer vertikal aufgestellt werden
- Federklemme zum Anbringen an Taschen
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 2.5 x 2.25 x 0.75 in. (6.4 x 5.7 x 1.9 cm), Gewicht: 2 oz. (57 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Timer mit sofort abrufbarem Speicher | |
30 s Alarmton | |
1 s | |
6.4 x 5.7 x 1.9 cm | |
6.4 cm | |
5.7 cm | |
0,62 in. | |
1.57 cm | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
99 min 59 s bis Null | |
0.01 % | |
LCD | |
2,5 in. | |
2,25 in. | |
0,75 in. | |
1.9 cm | |
Auswechselbare Batterie Typ AAA |