Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarot-Thermometerpistole
Artikelnummer. p-3119764 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Emissivität:
0,1 bis 1 in 0,01-Stufen
0,95 (fest)
Artikelnummer. 11779785
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
9 V-Batterie
Misst sofort, in weniger als einer Sekunde an jeder Oberfläche die Temperatur
Das einzigartige Design ermöglicht einhändige Schnappschuss-Messungen. Die Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarot-Thermometerpistole nimmt sofortige Temperaturmessungen in weniger als einer Sekunde an jeder Oberfläche vor.
  • Laser-Sichtstrahl ermöglicht das präzise Anvisieren der Zieloberfläche
  • Sichtfeld beträgt 50:1 (Beispiel: Liest einen Punkt in der Größe von 6 Zoll aus einer Entfernung von 25 Fuß)
  • Mit Hintergrundbeleuchtung, Datenhaltung (friert den Anzeigewert ein), Laser, Batteriestandsanzeige und °C/°F-Tasten
  • 15-077-970 verfügt außerdem über einen Min/Max-Speicher, Durchschnittswerte und Alarme für hohe/niedrige Werte
  • Temperaturbereich von -50° bis +1000 °C/+58° bis +1832 °F
  • Die Auflösung beträgt 0.1° bis 200°, 1°über 200°; Genauigkeit ±1.5 % +2 °C
Bestellinformation
Abmessungen: 9 x 4 x 2.25 in. (22.9 x 10.2 x 5.7 cm); Gewicht: 10 oz.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Emissivität 0,95 (fest)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelzubereitung, Pharmazie, Anwendung im Feld, Elektronik und Sicherheitsinspektionen
Enthält 9 V-Batterie
Auflösung 0.1 bis 200, 1 über 200 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 10 oz.
Gewicht (metrisch) 0.283 kg
Produkttyp Infrared Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1832 °F
Max. Temperatur (metrisch) 1000 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis +1000 °C
Calibrated Yes
Akkutyp 9V Alkaline
Genauigkeit ±1,5%
Display Digital
Breite (metrisch) 10 cm