Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ HUMIDITY/TEMP. METE W/
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
9-V-Alkali-Mangan-Batterie und Tragetasche
Das robuste Handgerät ist vollständig tragbar. Fisher Scientific™ Traceable™ Feuchtigkeitsmessgerät/-schreiber eignet sich ideal für die Überwachung von Bedingungen in Kammern, Reinräumen, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, wissenschaftlichen Labors und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen.
- Die digitale Anzeige ermöglicht sofortige Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in ° F oder ° C (vom Benutzer einstellbar)
- Die Ausgangsbuchse liefert ein 1 mV-Signal pro 1 % RH oder 1°, das kann mit einem Diagrammschreiber, Streifenschreiber oder Computer verwendet werden kann, der mV-Signale akzeptiert
- Der Präzisions-Dünnschichtkapazitätssensor aktualisiert die LCD-Anzeige 2.5 Mal pro Sekunde
- Die vierstellige Anzeige (0.5 Zoll H) kann ab 10 ft. (3 m) abgelesen werden
- DATA HOLD-Schalter (Einfrieren der Anzeige zur Ablesung)
- Der Feuchtigkeitsbereich liegt bei 10 bis 95 % rF (Genauigkeit ±2.5 % rF im mittleren Bereich, 5 % rF in anderen Bereichen)
- Die Temperaturmesswerte liegen zwischen -20° bis +60°C (-4° bis +140°F) mit einer Genauigkeit von ±1° C
- Feuchtigkeitsauflösung beträgt 0.1 %; Temperatur beträgt 0.1°
- Misst 1 x 2.5 x 10.5 Zoll (L x B x H) (2.5 x 6.4 x 26.7 cm)
- Gewicht 7 oz. (198 g)
- Die batteriebetriebene, austauschbare 9-V-Batterie versorgt das Gerät ein Jahr lang mit intermittierendem Betrieb oder 100 Stunden kontinuierlichen Messwerten
- Lieferung mit 9-V-Alkali-Mangan-Batterie und Tragetasche
Bestellinformation
Maße 2.5 x 1 x 10.5 Zoll (L x B x H) (2.5 x 6.4 x 26.7 cm) Gewicht 7 oz. (198 g) Die batteriebetriebene; austauschbare 9-V-Batterie versorgt das Gerät ein Jahr lang mit intermittierendem Betrieb oder 100 Stunden kontinuierlichen Messwerten.
Compliance
Eine ISO-17025-Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer zeigt die Rückführbarkeit des Messmittels zu Standards an, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST) bereitgestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Feuchtigkeits-/Temperatur-Messgerät/Schreiber |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 bis 95 % |
| Auflösung | 0,001 |
| Genauigkeit | ± 2.5 bis ± 5 % |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 °C bis +60 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C |
| Displaytyp | LCD |
| Hauptspeicher | Speicher erfasst 99 Datenpunkte |
| Sensoren | Präzisions-Dünnschicht |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -4 ° bis +140 °F |
| Mehr anzeigen |