Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Tragbarer Digitalbarometer
Artikelnummer. 11724206 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Barometer, Trageband, zwei Knopfzellen, stoßfestes Gehäuse, Batterie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11724206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Barometer, Trageband, zwei Knopfzellen, stoßfestes Gehäuse
Mit diesem multifunktionalen Handbarometer behalten Sie die Umweltbedingungen und die Zeit stets im Auge.
Behalten Sie Ihre Umgebung und die Zeit mit diesem multifunktionellen Barometer-Handgerät im Auge. Das Fisher Scientific™ Traceable™ digitale Barometer-Handgerät misst Temperatur, Höhenlage und Barometerdruck und zeigt sie digital an.
  • Stoppuhr/Tageszeituhr
  • Trend des Barometerdrucks zeigt den aktuellen Messwert und die Messwerte der vorherigen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Stunden als Säulendiagramm
  • Minimum/Maximum-Speicher für Höhen, die während eines beliebigen Zeitraums erreicht wurden
  • Zertifizierungen
    Rückverfolgbar nach Normen des NIST™. Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt.
    Spezifikation
    Accuracy (Barometer) ±8 mbar (0,2363 Zoll HG)
    Resolution (Temperature) 0,1 °C
    Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +60 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14 °F bis 140 °F
    Enthält Barometer, Trageband, zwei Knopfzellen, stoßfestes Gehäuse, Batterie
    Typ Digitales Hand-Barometer