Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 2-Kanal-Zeitschaltuhr mit blinkender LED und großen Ziffern
Zur gleichzeitigen Zeiterfassung von zwei verschiedenen Aktivitäten
Marke:  Fisherbrand™ 90009-71
45.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11749795
  • 57.46 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Batterie, magnetische Rückseite, ausklappbarer Ständer/Klemme, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Traceable™ Bescheinigung.
Beschreibung
Beschreibung
Misst zwei verschiedene Aktivitäten gleichzeitig. Dieser Fisher Scientific™ Traceable™ 2-Kanal-Zeitgeber mit blinkenden LEDs und großen Ziffern zeigt 0.63 in. große LCD-Ziffern an, die auch noch aus einer Entfernung von 20 ft. gut ablesbar sind.
  • Zeitraum der Zählung für die einzelnen Kanäle: 99 h 59 min. 59 s bis 1 s
  • Jeder Kanal verfügt über einen eigenen Alarm und eine visuelle Anzeige bei Erreichen des Nullpunkts
  • Während des Countdowns blinkt eine grüne Leuchte; nach dem Erreichen des Nullpunkts blinkt die Leuchte rot und der Alarm ertönt
  • Drei Alarmtoneinstellungen: hoch, niedrig und stumm
  • Der Alarm lässt sich ausschalten oder verstummt automatisch nach 1 min.
  • Bei wiederholten Zeitmessungen ermöglicht der Speicher im Mikrocomputer-Chip zwei Countdown-Zeiten
  • Bei normalen Zeitmessungen wird die letzte eingestellte Countdown-Einstellung aus dem Speicher abgerufen
  • Dank magnetischer Rückseite, Klappständer und Öffnung zur Befestigung eines Tragebands lässt sich die Zeitschaltuhr ganz einfach platzieren
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Auflösung: 1 s
  • Bestellinformation
    L x H x B: 3.5 x 3 x 0.63 in. (8.9 x 7.6 x 1.6 cm), 3 oz. (85 g)
    Compliance
    Rückverfolgbar nach Normen des NIST™ (National Institute of Standards and Technology, Nationales Institut für Normung und Technologie); Traceable™ Bescheinigung durch ein ISO 17025-zertifiziertes A2LA-akkreditiertes Kalibrierlabor
    Spezifikation
    Spezifikation
    Hand/Tisch-Timer
    Akustischer Alarm
    1 s
    8.9 x 1.6 x 7.6 cm
    8.9 cm
    1.6 cm
    0,62 in.
    1.57 cm
    85 g
    ISO 17025, A2LA, NIST
    99 h 59 min 59 s
    0,01 %
    LED
    3,5 in.
    0,63 in.
    3 in.
    7.6 cm
    3 oz.
    Zwei Alkalibatterien Typ AAA
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      26
      Stunden
      9
      Minuten
      6
      Sekunden
      31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Traceable™ 2-Kanal-Zeitschaltuhr mit blinkender LED und großen Ziffern > Zifferngröße: 0,63 in.; 99 h: 50 min:59 s; Auflösung: 1s; Größe: 3,5 x 3 x 0,63 in.