Learn More
Fisherbrand™ EXTRA-EXTRA LONG-PROBE THERMOMETER
Ideal für große Becher/Kolben, Fritteusen, Eimer und Fässer
Marke:  Fisherbrand™ 93679-36
Artikelnummer. 15224016
  • 196.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Traceable® Bescheinigung, Thermometer, Edelstahlsonde, Halter aus Edelstahl mit Federmechanismus, Wellenbund und Batterien
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Wasserfestes Thermometer mit extra langer Sonde verfügt über eine extra lange, 20 Zoll lange Sonde (0.2 Zoll Durchmesser), die für tiefe Gefäße entwickelt wurde. Ideal für große Becher/Kolben, Fritteusen, Eimer und Fässer.
  • Wasserfest bis zu einer Tiefe von 10 ft.
  • Jumbo-1.7-Zoll-LCD-Anzeige kann bis zu 70 Fuß gelesen werden.
  • Genaue Messwerte mit einem Spitzendurchbruch von nur 2.5 cm
  • Wasserfester, chemikalienbeständiger, 2.5 Zoll langer Sondengriff
  • Federgespannte Halterung aus Edelstahl für eine einfache Platzierung der Sonde an jedem Ort
  • Zur Einstellung der Sondentiefe in der Sondenhalterung ist ein Sondenwellenring im Lieferumfang enthalten
  • Wasserfestes, stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse widersteht Chemikalien
  • Die Wandhalterung ermöglicht die sofortige Anzeige im Innen- und Außenbereich
Spezifikationen
  • Bereich: 10 bis 110 °C (14 bis 230 °F)
  • Auflösung: 0.1°
  • Genauigkeit: ±1 °C
Anwendungen
Lebensmittel, Pharmazeutika, Industrieanlagen
Zertifizierungen
Mehrpunktkalibration auf einem individuell nummerierten Rückführbarkeitszertifikat, das die Genauigkeit unseres ISO/IEC17025 gewährleistet: 2005 (1750.01) zertifizierten von A2LA akkreditiertem Kalibrierungslabor gewährleistet.
Spezifikation
Spezifikation
Mehrpunktkalibration auf einem individuell nummerierten Rückführbarkeitszertifikat, das die Genauigkeit unseres ISO/IEC 17025 gewährleistet: 2005 (1750.01) zertifizierten von A2LA akkreditiertem Kalibrierungslabor gewährleistet.
0.5 cm
Lebensmittel, Pharmazeutika, Industrieanlagen
10 ft.
50,8 cm
50.8 cm
Edelstahl
7 oz.
230 °F
14 °F
14 °F bis 230 °F
±1 °C
0.2 Zoll
4.75 x 3.34 x 1.25 Zoll
Traceable™ Bescheinigung, Thermometer, Edelstahlsonde, Halter aus Edelstahl mit Federmechanismus, Wellenbund und Batterien
20 Zoll
3 m
ABS-Kunststoff
0,1 °
Thermometer
110 °C
10 °C
10° bis 110 °C
Digital-LCD