Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ EXPANDED RANGE CONDUCTI
Ideal zur Überprüfung der Reinheit von Wasser aus Destillationsanlagen, Deionisatoren und Umkehrosmose, zum Testen der Spülung von Laborglaswaren, zum Messen von gelösten Feststoffen und zur Herstellung von Lösungen.
Marke: Fisherbrand™ 93676-72
300.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Lieferung mit Sonde, Batterien und festem Tragekoffer
Beschreibung
Ideal zur Überprüfung der Reinheit von Wasser aus Destillationsanlagen, Deionisatoren und Umkehrosmose, zum Testen der Spülung von Laborglaswaren, zum Messen von gelösten Feststoffen und zur Herstellung von Lösungen.
- Tragbar
- Platin- und Glaskonstruktion
- Automatische Temperaturkompensation
- Wählt automatisch den richtigen Bereich aus und zeigt die genaue Antwort einfach an
- 100 % kompatibel mit allen Akkreditierungsanalyseanforderungen
- Abmessungen: 2.75 x 6.75 x 1.13 in., Gewicht: 6.5 oz.
- Einfach einschalten, Sonde einsetzen und gleichzeitig Ergebnis und Temperatur ablesen — ideal für Routineanalysen und Qualitätskontrolle
- Durch die Eliminierung der Bedienertechnik kann jeder im Labor identische Messwerte melden
- Das robuste, chemikalienbeständige ABS-Kunststoffgehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Labor- oder rauhen Betriebsumgebungen
- Das 0.5 Zoll große LCD-Display ist gut ablesbar
- Einfrieren der Messwerte auf dem Display mit der HOLD-Taste
- Ermöglicht die automatische Bereichswahl oder die Auswahl von fünf eindeutigen Bereichen durch den Benutzer
- Genauigkeit: ±1 % Originalgröße + 1 Stelle
- Wechselbarer Betriebstemperaturbereich: 0° bis 80°C (32° bis 176°F) mit einer Auflösung von 0.1 ° und einer Genauigkeit von 0.6 °C
- Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zeigt gleichzeitig Antwort und Temperatur an
- Der Speicher speichert bis zu fünf einzigartige Kalibrierungseinstellungen, eine in jedem Bereich
- Die Pfeiltasten ermöglichen eine schnelle Kalibrierung nach Lösungsstandards
- Alle Kalibrierungsdaten werden gespeichert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist
Die sofort reagierende Epoxidsonde enthält Platinelektroden für präzise Messungen
- Der Festkörper-Thermistor (für automatischen/manuellen Temperaturausgleich) ermöglicht es, alle Messwerte auf den internationalen Standard von 25° C zu beziehen
- Automatischer Temperaturausgleich (2 & pro ° C) oder eingestellter Temperaturkoeffizient von 0.000 bis 10.000 % pro ° C
- Die Funktion zur Deaktivierung des Temperaturausgleichs erfüllt die Anforderungen der USP-NF (United States Pharmacopeia, National Formulary, 645 Conductivity Measurement)
- Der K-Faktor kann an jede Sonde angepasst werden
- Der Gesamtfaktor für gelöste Feststoffe kann von 0.4 bis 1 eingestellt werden
Anwendungen
Misst die Leitfähigkeit in der Wasseranalyse, Biologie, Chromatographie, Lebensmittel, Elektronik, Molkereien und PC-Board-Spülung
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Lieferung mit Sonde, Batterien und festem Tragekoffer | |
Leitfähigkeit | |
0 bis 19.99 μS | |
0,1 °C | |
LCD | |
184.27 g | |
Leitfähigkeit | |
17.45 cm | |
2.8 cm |
± 1 % FS + 1 Stelle | |
5 | |
0 °C bis 80 °C | |
0.6 °C | |
Traceable™ Bescheinigung der RÃ1⁄4ckverfolgbarkeit auf NIST-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor. | |
Epoxid-Sonde | |
2,75 in. | |
1.13 Zoll |