Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Artikelnummer. 15540775 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15540775
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Stativ, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Wechselstromadapter, Batterien und eine Traceable™ Bescheinigung gemäß ISO 17025
Nutzen Sie dieses Thermometer mit Datenlogger zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Brutschränken. Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung bieten einen Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und eine Auflösung von 0.01 bei einer Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich.
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung sind ideal für die Überwachung der Temperatur von Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Mit anwenderdefinierten Zeitabständen.
Hochpräzises Thermometer mit einem Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und einer Auflösung von 0,01 °C, hat über den gesamten Temperaturbereich eine Genauigkeit von ± 0,25 °C.
  • Speichert bis zu zehn einzelne Alarmereignisse
  • Entspricht den aktuellen CDC-Anforderungen für die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
  • Rollierende Speicherstruktur, behält die neuesten 525.600 Temperaturmessungen
  • Der Speicher kann auf dem Gerät gelöscht werden, nachdem die Daten auf einen USB-Stick heruntergeladen wurden
  • Störungsfreier Datenabruf; das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiter verwendet werden
  • Statusanzeigen: Schwache Batterie, Speicher voll, USB-Datentransfer und aktiver Alarmstatus
  • Genauigkeit rückverfolgbar zu NIST
  • Hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff misst 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
  • Maximale Datenprotokollierung: 525.600 Temperaturmessungen
  • Gewicht: 5 oz.
Hoch/Niedrig-Alarme und Uhrzeit/Datum-Stempel
  • Die Funktion der Alarmnachverfolgung speichert jedes Alarmereignis mit Einzelheiten: wann der Alarm auftrat und wann das Gerät wieder in den Normbereich zurückgekehrt ist
  • Anzeigen des Alarmstatus umfassen visuelle LEDs, akustische Warnungen und blinkende LCD-Segmente
  • Daten von bis zu zehn unterschiedlichen Alarmereignissen können abgerufen werden, wobei das letzte Ereignis auf dem Display angezeigt wird
USB-Datentransfer
  • Eine neue Funktion ermöglicht den Transfer der aufgezeichneten Daten (CSV-Datei) vom Thermometer auf einen PC oder Mac™ mit einem USB-Speicherstick (nicht enthalten)
  • Für die Computer-Schnittstelle ist keine Software erforderlich
  • Jedes Thermometer hat eine einzigartige Identifikationsnummer, die es ermöglicht, mehrere Geräte am selben Ort zu verwenden
Funktionen der Datenprotokollierung
  • Überwachungsmessungen über Nacht, am Wochenende oder über jeden anderen Zeitraum mit rollierender Datenprotokollierung
  • Zeiträume der Datenprotokollierung können vom Anwender von einer Beobachtung pro Minute bis zu einer Beobachtung alle 24 Stunden eingestellt werden
  • Bei Zeitabständen von einer Minute kann der Speicher maximal die aufgezeichneten Daten von einem Jahr aufnehmen, bei größeren Zeitabständen ist der Zeitraum entsprechend länger
Funktionen des Flaschenfühlers (Bei Kat.- Nummern 15-081-125, -126, -128, 129 ist der Flaschenfühler nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Flaschenfühler sind in einer Miniaturflasche (1 x 2,5 in.) versiegelt, die mit nicht-toxischem Glykol gefüllt ist
  • Die Lösung hat von der FDA-(Food and Drug Administration) die Zulassungsbezeichnung GRAS („generally recognized as safe“, allgemein als sicher anerkannt) erhalten
  • Keine Sorgen mehr hinsichtlich eines versehentlichen Kontakts mit Lebensmitteln oder Trinkwasser
  • Der Temperatur-gepufferte Flaschenfühlerverhindert schnelle Veränderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
  • Ideal für die Anwendung bei der Überwachung von Aufbewahrungsbedingungen von Impfstoffen oder anderen wichtigen Proben
Hinweis:
Die Geräte sind nur für die Anwendung mit dem bereitgestellten Wechselstrom-Adapter oder mit Batterien vorgesehen.  Batterien sind für eine Betriebsdauer von bis zu sechs Monaten ausgelegt.  Bei ausschließlicher Verwendung von Batterien muss der Wechselstrom-Netzadapter eingesteckt werden, um Daten herunterzuladen.
Bestellinformation
Ersatzbatterie: Kat.- Nr. 1111
Zertifizierungen
Ausgestattet mit einer ISO 17025 Traceable™ Bescheinigung
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Displaytyp LCD
Datenspeicher 525.600 Messwerte
Kalibrierung Kalibriert
Alarmtypen LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment
Software Type TraceableLIVE
Beschreibung 1 Fühler für Kunststoffflaschen
Enthält Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Schnittstelle USB
Arten von Sensoren Temperaturgepufferter Flaschensensor
Genauigkeit (Temperatur) ± 0.25°C
Auflösung (relative Luftfeuchtigkeit) 0,01°
Temperaturauflösung 0,01 °
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58° to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -50,00°bis +70,00°C
Länge (angloamerikanisch) Kabel 10 ft. (Cable)