Learn More
Fisherbrand™ STOPPUHR MIT 9 TASTEN
Artikelnummer. 11725873 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
10 h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11725873
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
AAA-Batterie für zwei Jahre, magnetische Rückseite
Einkanal-Tischzeitschaltuhr mit einer Auflösung von 1 Sekunde und einer Genauigkeit von 0.01 %
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Elektronische 10-Stunden-Zeitschaltuhr ist eine Ein-Kanal-Zeitschaltuhr für den Labortisch mit 1 s Auflösung und 0.01 % Genauigkeit.
  • Speicherabruf
  • Vollständige Tastatur
  • Zeitkapazität: 10 h
  • Anzeige: 0.75 in. hoch, LCD, aus einer Entfernung von 20 ft lesbar
  • Uhr/Stoppuhr mit AM/PM-Anzeige
  • Alarm: hohe Dezibelzahl, 1 Minute, manuelle oder automatische Abschaltung
  • Speicher-Reset
  • Abmessungen: 2.54 x 6.35 x 7.62cm L x B x H (1 × 2.5 × 3 in.)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Arbeitsflächen-Timer
Zeitbereich 10 h
Alarms 1 min akustisch/visuell
Genauigkeit ± 0.01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,75 in.
Höhe (metrisch) Display 1.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Gewicht (metrisch) 71 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Zeitmessungen
Zertifizierung/Konformität NIST, ISO 17025