Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Lichtmessgerät mit zwei Bereichen
Artikelnummer. 11774266 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Display:
LCD-Anzeige
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11774266
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Photozelle mit einem Durchmesser von 2 in (5.1 cm), 40 in (1 m)-Kabel, 9 V-Alkalibatterie und Schreiberausgang
Zur Messung der Beleuchtungsstärke in Lux und Footcandle mit einer hohen Abtastrate von 0.4 Sekunden. Die Aktualisierungsrate der Anzeige ist einstellbar auf 1 oder 2 Sekunden.
  • Lux-Messungen: drei Bereiche von 0 bis 1999, 2000 bis 19,990 und 20,000 bis 50,000 Lux; Auflösung von 1 bis 100 Lux; Genauigkeit von ±5% plus zwei Stellen
  • Fußkerzenmessungen: drei Bereiche von 0 bis 199.9; 200bis 1999 und 2000 bis 5000 ft-c.; Auflösung von 0.1 bis 10 ft-c; Genauigkeit von ±5 % plus zwei Stellen
  • Zugriff auf höchste, niedrigste und mittlere Messwerte per Knopfdruck
  • DATA HOLD-Funktion “friert” die Anzeige ein, während der Analogausgang die Erfassung der Messwerte durch ein Aufnahmegerät ermöglicht
  • Photodiode und Farbkorrekturfilter ermöglichen kosinus- und farbkorrigierte Messungen
Bestellinformation
Abmessungen: L x B x H: 6.5 x 3 x 1.5 in. (16.5 x 7.6 x 3.8 cm). Nettogewicht: 10 oz. (283 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Typ Lichtmessgerät
Genauigkeit (Foot Candle) ± 5 % plus zwei Ziffern
Genauigkeit (Lux) ± 5 % plus zwei Ziffern
Zertifizierung/Konformität Die Genauigkeit wird mit einem Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer bestätigt, das durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST™-Normen.
Höhe (metrisch) 3.8 cm
Enthält Photozelle mit 5.1 cm Durchmesser (2 in.), Kabel 1 m (40 in.), 9 V Alkalibatterie und Datenschreiberausgang
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 16.5 cm
Modell Dualer Bereich
Bereich (Foot Candle) 0 bis 199.9; 200 bis 1999 und 2000 bis 5000 ft-c
Bereich (Lux) 0 bis 1999, 2000 bis 19,990 und 20,000 bis 50,000 Lux
Auflösung (Foot Candle) 0.1 bis 10 ft-c
Auflösung (Lux) 1 bis 100 Lux
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.62 cm
Display LCD-Anzeige