Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren
Wählen Sie zwischen Modellen mit zahlreichen Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen
Brand: Fisherbrand™ 4126
Description
Sichtbarkeit der Umgebungs- und Sondentemperaturen aus einer Entfernung von 7,6 m (25 ft). Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer sind ideal für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen. Wählen Sie zwischen Modellen mit verschiedensten Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen.
- Auswahl der richtigen Temperatur für Wasserbäder, Kühlschränke, Inkubatoren und Tanks
†Umgebungssensor
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen.
Specifications
DNV, ISO 17025, A2LA | |
Zur Messung der Temperatur in Lösungen, Wasserbädern, Kühlschränken, Inkubatoren und Tanks | |
2.5 cm | |
10 ft. | |
10,8 cm | |
0.45 cm | |
1° | |
113 g | |
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige | |
122 °F | |
23 °F | |
23 bis 122 °F | |
±1 °C | |
10.1 cm |
10.8 x 10.1 x 2.5 cm | |
1 in. | |
Rückführbarkeitszertifikat, Batterie Typ AAA, Klappständer, Aussparung zur Wandbefestigung und Velcro™ Klettband für vielseitige Befestigungsmöglichkeit | |
0.18 Zoll | |
304.8 cm | |
ABS-Kunststoff | |
4 oz. | |
4 in. | |
4,25 in. | |
50 °C | |
-5 °C | |
-5 ° bis +50 °C | |
Digital-LCD |