Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ digitale Thermometer
Artikelnummer. 11705843 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
- 40 ° bis + 150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11705843
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Edelstahlfühler, 9 V-Alkalibatterie, robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Der Laborstandard
Für die routinemäßige Messung in halbfesten Stoffen, Flüssigkeiten oder Luft/Gasen. Fisher Scientific™ Traceable™ digitale Thermometer können auf eine Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit umgeschaltet werden. Einfach ablesbare LCD-Anzeige mit Min/Max-Speicher. Mittels Tastendruck auswählbare Temperaturbereiche: -50 bis +150 °C und -58 bis +302 °F.
  • Die universelle Sonde aus Edelstahl 316 ist dreifach verwendbar für Flüssigkeiten, Luft/Gas und Halbflüssigkeiten.
  • Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Gassysteme, Boden, Öfen und mehr
  • Das Gerät liest in °C und °F und verfügt über eine HOLD-Taste zum Einfrieren von Daten auf dem Display für zukünftige Messungen
  • Die Taste HISTORY ruft die Mindest- und Höchstwerte der letzten 24 Stunden ab
  • Das Gerät entspricht dem internationalen Temperaturstandard ITS-90
Bestellinformation
Zusätzliche YSI-Sonden sind separat über ihren Kundendienstpartner lieferbar. Auch ein Zubehöradapter ist bestellbar.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Tiefe (angloamerikanisch) 1,26 in.
Tiefe (metrisch) 32 mm
Displaymaße H 0,5 in. (13 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, chemischen Lösungen, Böden, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwasser
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 140 mm
Enthält Edelstahlfühler, 9 V-Alkalibatterie, robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Länge (angloamerikanisch) Kabel 59 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 6 in.
Länge (metrisch) 29 cm
Länge (metrisch) Kabel 150 cm
Länge (metrisch) Sonde 15.2 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Edelstahl
Auflösung 0.0001°C
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 226.8 g
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 300 °F
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 ° bis +300 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 40 ° bis + 150 °C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±0,05 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 89 mm