Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE DIGITAL ANEMOMETER W/MEMORY
Zeigt die relative Luftfeuchtigkeit von 10.0 bis 95.0 % mit einer Auflösung von 0.1 % und einer Genauigkeit von 1.5 % an.
Marke: Fisherbrand™ 4083
Beinhaltet: Präzisions-, Dünnschicht-Kapazitätssensor, 9 V-Alkali-Mangan-Batterie und Anweisungen
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digitales Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät ist ideal für jahrelangen zuverlässigen Betrieb, selbst in schwierigen Labor- oder rauhen Anlagenumgebungen. Zeigt die relative Luftfeuchtigkeit von 10.0 bis 95.0 % mit einer Auflösung von 0.1 % und einer Genauigkeit von 1.5 % an.
- Die Reaktionszeit liegt zwischen 30 Sekunden und 3.5 Minuten
- Der Messwert wird zweimal pro Sekunde aktualisiert
- Mit dem HOLD-Schalter kann die Anzeige “eingefroren” werden, um Messwerte zu erfassen und aufzuzeichnen
- Besonders großes LCD-Display ist 0.5 Zoll hoch und kann von 10 ft. (3 m) gelesen werden.
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem und stoßfestem ABS-Kunststoff und verfügt über eine praktische ABS-Tragetasche
Bestellinformation
Einheitsmaße 1.25 x 5.5 x 3.5 Zoll (L x B x H) (3 x 14 x 9 cm) Sonde misst 11 /16 Durchmesser x7 in. L (1.8x18 cm). Kabellänge: 137 cm (54 in.) Nettogewicht: 340 g (12 oz.)
Zertifizierungen
Mit Traceable™ Bescheinigung von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Digitales Feuchte-/Temperaturmessgerät | |
0.001 | |
-40 °C bis +220 °C | |
LCD | |
40 °F bis 104.4 °F | |
1,25 x 5,5 x 3,5 in. (3 x 14 x 9 cm) | |
54 Zoll | |
3 cm | |
18 cm | |
14 cm | |
9 cm | |
1.8 cm | |
0.34 kg | |
Präzisions-, Dünnschicht-Kapazitätssensor, 9 V-Alkali-Mangan-Batterie und Anweisungen |
10 bis 95 % | |
± 1.5 % | |
±0,4 °C | |
ABS-Kunststoff | |
0.1 °F | |
1.25 Zoll | |
7 in. | |
137 cm | |
5.5 Zoll | |
3.5 Zoll | |
0.7 in. | |
12 oz. | |
Ideal für jahrelangen zuverlässigen Einsatz, auch in rauen Labor- oder Anlagenumgebungen | |
ISO 17025, A2LA, NIST |