Learn More
Fisherbrand™ Traceable Digital Barometer
Product Code. 15557603 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Accuracy (Barometer):
±4 mbar (0,12 in Hg)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15557603
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
Wandhalterung, ausklappbarer Ständer und Batterien
Das perfekte Gerät für Anlagen und Labore zur Überwachung von Luftdruck, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Luftdrucktrend und Tageszeit. Fisher Scientific Traceable Digitalbarometer eignen sich optimal für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Überwachung der Umgebungsluftparameter erforderlich ist.
Das perfekte Gerät für Anlagen und Labore, um Barometerdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit, Trend des Barometerdrucks und Tageszeit zu überwachen. Das Fisherbrand Traceable digitale Barometer ist ideal für Umgebungen, in denen die Bedingungen der Umweltparameter der Luft überwacht werden müssen.
  • Ein vierzeiliges LCD zeigt kontinuierlich und gleichzeitig Barometerdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit, Trend des Barometerdrucks und Zeit an
  • Höheneinstellung: -100 bis 2.500 Metern
  • MIN/MAX-Messwerte für Luftdruck, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit werden stündlich für die letzten 24 Stunden gespeichert und sind auf Knopfdruck abrufbar.
  • Der Luftdrucktrend zeigt die Messwerte der aktuellen und der vergangenen ,1,3,6,12, und 24 Stunden als Balkendiagramm an.
  • Der Computerausgang ermöglicht den Anschluss an einen Computer mit der Computerdatenerfassungssoftware (separat erhältlich, Bestellnr. 14-650-120), um die Messwerte dauerhaft festzuhalten.
Spezifikationen
  • Bereich des Barometerdrucks: 500 bis 1030 mbar
  • Auflösung des barometrischen Drucks: 1mbar
  • Barometerdruckgenauigkeit: ±4 mbar
  • Temperaturbereich: 0° bis 55  °C (32  bis 131  °F)
  • Temperaturauflösung: 0,1 °
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,4° °C.
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 %
  • Auflösung der relativen Feuchtigkeit: 1 % RH
  • Relative Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±3 % relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 75 %, ansonsten ±5 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Abmessungen: 10 x 7,6 x 2,5 cm (4 x 3 x 1 in.)
  • Gewicht: 198 g (7 oz.)
Certifications
Mittels einer individuell nummerierten rückverfolgbare™-Bescheinigung für NIST wird die Genauigkeit von einem Kalibrierlabor gemäß ISO/IEC : bestätigt, das durch die A2LA akkreditiert ist.
Specifications
Accuracy (Barometer) ±4 mbar (0,12 in Hg)
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 95%
Resolution (Humidity) 1 % RH
Resolution (Temperature) 0,1 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C° bis 55 °C°
Bereich 500 bis 1030 mbar (14.77 bis 30.41 in Hg)
Auflösung 1 mbar
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 °F bis 131 °F
Genauigkeit (Temperatur) ±0.4 °C
Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) ±3 % RH zwischen 5 bis 75 %, andernfalls ±5 % RH
Höhenkompensation (metrisch) 100 bis 2500 m
Enthält Traceable™ Bescheinigung, Wandhalterung, ausklappbarer Ständer und Batterien
Zertifizierung/Konformität ™ Die individuell nummerierte NIST rückverfolgbare Bescheinigung gewährleistet die Genauigkeit eines von A2LA akkreditierten ISO/IEC 17025:2005 Kalibrierlabors.
Typ Digitalbarometer
Gewicht (metrisch) 198 g
Gewicht (angloamerikanisch) 7 oz.