Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dezimal-Stoppuhr
Artikelnummer. p-4700005 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Stoppuhr, Silberoxidbatterie mit 4 Jahren Betriebsdauer, Trageband
Akkutyp:
Silberoxid-Batterie, 4 Jahre
Artikelnummer. 11759825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Stoppuhr, Trageband
Präzise Traceable Zeitplanung für Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle Labortests mit Zeitmessung Fisherbrand Traceable Dezimal-Stoppuhr ist robust mit einem wasserfesten ABS-Kunststoffgehäuse, das gegen Feuchtigkeit, Staub und Dämpfe abdichtet, die in rauen Labor-, Pflanzen- oder Feldumgebungen auftreten.
Entwickelt für Wissenschaftler in Industrie-, Bildungs-, Krankenhaus- und Regierungslabors, die auf feinste Instrumente bestehen. Entwickelt für einfache Anwendung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Quarzkristall-Design ist bis zu 0.0005 % — über 100 Mal genauer als andere Stoppuhren
  • Die vier Timing-Formate/Auflösungen der Dezimal-Stoppuhr sind: H./min./s; 1 /100 s; 1 /1000 min; 1 /100,000 h.
  • Die maximalen Anzeigen sind 19.999999 Stunden, 1199.999 Minuten, 71999.99 Sekunden oder 19 Stunden/59 Min./59 Sek./99 Hundertstel
  • Die Stoppuhrfunktionen umfassen Einzelaktionen, Zeitüberschreitungen, Intervallsplit, kumulative Splits und kontinuierliches Rollover
  • Die Dreifachanzeige zeigt kumulative Splits, Intervallsplits und Laufzeit an
  • 500Die wiederverwertbaren Speicher zeigen die Lap-, Split- und Laufzeit an
  • Die Speicherfunktion zeigt außerdem die schnellste, langsamste und durchschnittliche Rundenzeit an
  • Das Gerät zeigt Uhrzeit, Datum und Wochentag an und verfügt über einen Uhrzeitalarm
  • Weitere Funktionen sind Countdown-Alarm, Countdown- und dann Countup-Alarm, Countdown-Wiederholung, Pacer und Stroke-Funktionen
  • Der Zeitbereich ist 19 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Genauigkeit: 0.0005%
  • Größe: 6.4 x 7.6 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 Zoll)
  • Gewicht: 2.5 oz.
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Kat.- Nr. 02-440-1A
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Produkttyp Digitale Stoppuhr
Zeitbereich 10 h
Alarms Akustisch
Genauigkeit 5e-06
Auflösung 0,01 Sekunden
Display LCD
Akkutyp Silberoxid-Batterie, 4 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 6.35 x 7.62 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Länge (metrisch) 6.35 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.62 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1.9 cm
Höhe (metrisch) Display 1.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Gewicht (metrisch) 0,07 kg
Enthält Stoppuhr, Silberoxidbatterie mit 4 Jahren Betriebsdauer, Trageband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle Labortests mit Zeitmessung
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST