Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countdown-Stoppuhr
Artikelnummer. 10517070 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Stoppuhr, stoßfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff und Trageband, Silberoxidbatterie mit 1.5 Jahren Betriebsdauer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10517070
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Stoppuhr, stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse und Trageband
Die ideale Stoppuhr für Analysen, die in regelmäßigen Abständen notiert werden müssen. Die Fisherbrand Traceable Countdown-Stoppuhr ist eine einzigartige Stoppuhr, die Countdown-Alarme und Alarmzeiten in vordefinierten Schritten von 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 und 60 Minuten bereitstellt. Dieses Gerät verfügt außerdem über einen Schrittzähler.
Die Anzeige zeigt kontinuierlich die verbleibende Laufzeit auf Null an. Wenn der Nullpunkt erreicht ist, ertönt für 5 Sekunden ein Alarm. Dieses Gerät verfügt außerdem über einen Schrittzähler.
  • Er kann beliebige Zeiten von 99 Stunden bis 1 Sekunde herunterzählen
  • Wenn Null erreicht ist, ertönt ein Alarm und der Timer beginnt erneut mit dem Rückwärtszählen ab der programmierten Zeit
  • Der Wiederholungszyklus wird automatisch fortgesetzt, bis er gestoppt wird
  • Die Stoppuhrfunktionen umfassen Einzelaktionen, Ein-/Auszeiten, kumulative/Intervallaufteilungen,8 abrufbare Speicher und kontinuierliche Zeitmessung
  • Der Timer-Modus mit zwei Displays kann auf drei Arten verwendet werden: Zwei verschiedene Countdown-Zeiten gleichzeitig, zwei unabhängige Countdown-Alarmtimer und zwei unabhängige hochzählende Timer
  • Die besonders robuste, stoßfeste Konstruktion aus ABS-Kunststoff eignet sich perfekt für den Einsatz im Labor oder vor Ort
  • Der Stoppuhr-Modus zählt auf 1 Stunde in 1/100-Sekunden-Schritten und zählt in 1-Sekunden-Schritten auf 24 Stunden
  • Genauigkeit: 0.01%
  • Durchmesser: 6.4 cm (2.5 in.); Dicke: 1.6 cm (5/8 in.)
  • Gewicht: 1.5 oz.
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Nr. 1109
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Produkttyp Digitale Stoppuhr
Zeitbereich 24 h
Alarms Akustisch
Genauigkeit 0.0001
Auflösung 0,01 Sekunden
Display LCD
Material Shock-proof ABS Plastic Case
Akkutyp 1.5 year Silver Oxie
Länge (angloamerikanisch) 0,62 in.
Länge (metrisch) 1.57 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2.5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.35 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Gewicht (metrisch) 0,042 kg
Enthält Stoppuhr, stoßfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff und Trageband, Silberoxidbatterie mit 1.5 Jahren Betriebsdauer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mit Countdown- und Alarm-Timer in vorprogrammierten Intervallen
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST