Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ CONDUCTIVITY METER
Die anwenderfreundlichen, wasserfesten Leitfähigkeitsmessgeräte sind für Routineanalysen und Qualitätssicherung konzipiert. Einfach einschalten, einsetzen und gleichzeitig Ergebnis und Temperatur ablesen.
Marke: Fisherbrand™ 93676-80
77.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Anwenderfreundliches, wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät für Routineanalysen und Qualitätskontrollen. Einfach einschalten, einsetzen und gleichzeitig Ergebnis und Temperatur ablesen.
- Wasserdichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Leicht ablesbare 0,5 Zoll-LCD-Ziffern
- Die Doppelanzeige zeigt Messwert und Temperatur an
- HOLD-Taste zum Einfrieren der Messwerte auf dem Display
- Die Pfeiltasten ermöglichen eine schnelle Kalibrierung nach Lösungsstandards
- Speichert Kalibrierungsdaten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist
- Instant Response Sensor und Halbleiterthermistor liefern präzise Messwerte
- Die Temperaturkompensation ermöglicht die automatische Referenzierung der Messwerte auf den internationalen Standard von 25°°C. Der Anwender kann den programmierbaren Temperaturkoeffizienten einstellen
- Abmessungen: 6,5 x 1,4 x 1,25 in. (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
- Gewicht: 2,25 oz. (63,8g)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Compliance
Entsprechen den Anforderungen gemäß CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO und Bundes-/Landesvorschriften.
Spezifikation
Batterie | |
Leitfähigkeit | |
5 | |
20 °C und 25 °C | |
0,1 °C | |
LCD | |
None | |
3 Jahre | |
Leitfähigkeit | |
16.5 cm | |
3.56 cm | |
16.5 cm |
±1 % FS + 1 Stelle | |
0.1, 1.0, 10 cm-1 | |
0 bis 1999 μS | |
0 °C bis 50 °C | |
±0,5 °C | |
ISO 17025, NIST | |
2.25 oz. | |
ABS | |
Conductivity Pen | |
1.4 Zoll | |
6,5 in. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30