Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Salinometer, Stiftform
Die anwenderfreundlichen, wasserfesten Salinitätsmessgeräte sind für Routineanalysen und Qualitätssicherung konzipiert. Einfach einschalten, einsetzen und gleichzeitig Ergebnis und Temperatur ablesen.
Marke: Fisherbrand™ 93676-88
105.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Anwenderfreundliches und spritzwasserfestes Salinitätsmessgerät für Routineanalysen und Qualitätskontrollen. Einfach einschalten, einsetzen und gleichzeitig Ergebnis und Temperatur ablesen.
- Robustes, chemikalienbeständiges, wasserfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Einfach ablesbar, LCD-Ziffernhöhe 0.5 in.
- Doppelanzeige zeigt Messwert und Temperatur an
- HOLD-Taste friert den Messwert auf dem Display ein
- Pfeiltasten ermöglichen schnelle Einstellung auf Kalibrierstandards
- Speichert Kalibrierungsdaten auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Unmittelbar reagierende Sonde und Festkörperthermistor liefern präzise Messwerte
- Temperaturkompensation ermöglicht, dass Messwerte automatisch auf den internationalen Standard von 25 °C referenziert werden, Anwender kann programmierbaren Temperaturkoeffizienten einstellen
- Abmessungen: 16.5 x 3.56 x 3.18 cm (6.5 x 1.4 x 1.25 in.)
- Gewicht: 2.25 oz. (63.8 g)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Compliance
Entsprechen den Anforderungen gemäß CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO und Bundes-/Landesvorschriften.
Spezifikation
Batterie | |
25 °C | |
0.01 ppt | |
0 °C bis 50 °C | |
±0,5 °C | |
ISO 17025, NIST | |
2.25 oz. | |
ABS | |
Salinity Pen | |
1.4 Zoll | |
6,5 in. |
Salinität | |
0.00 bis 10.00 ppt 10.1 bis 70.0 ppt |
|
±1.0% Maßstäblich | |
0,1 °C | |
LCD | |
None | |
3 Jahre | |
Salinität | |
16.5 cm | |
3.56 cm | |
16.5 cm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30