Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ BENCH/PORTABLE CONDUCTI
Ermöglicht direkte digitale Messungen von Leitfähigkeit, Widerstand und gelösten Feststoffen. Fisherbrand Rückführbare Leitfähigkeits-, Widerstands- und TDS-Messgeräte sind ideal zur Messung von Wasser in Reagenzienqualität gemäß CAP, ASTM, NCCLS und ACS sowie zur Leitfähigkeitsmessung in Chromatographie, Biologie, Lebensmittel, Elektronik und Wasseranalyse. Alle Messwerte beziehen sich automatisch auf den internationalen Standard von 25 °C.
Marke: Fisherbrand™ 90028-55
911.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht direkte digitale Messungen von Leitfähigkeit, Widerstand und gelösten Feststoffen. Fisherbrand Rückführbare Leitfähigkeits-, Widerstands- und TDS-Messgeräte sind ideal für die Messung von Wasser in Reagenzienqualität gemäß den Spezifikationen von CAP, ASTM™, NCCLS und ACS sowie für die Messung der Leitfähigkeit in Chromatographie, Biologie, Lebensmittel, Elektronik und Wasseranalyse. Alle Messwerte beziehen sich automatisch auf den internationalen Standard von 25 °C.
- Heller, gut ablesbarer,0.5 Zoll (13 mm) LCD
- Kann als Handmessgerät oder Tischmessgerät verwendet werden
- Bereiche: 0.01 bis 200,000μ mhos oder μ S (Leitfähigkeit); 0.001 Ohm bis 20.00 Megaohms (Widerstand); 0.01 bis20,000 ppm (gelöste Feststoffe)
- Genauigkeit, +0.3 %±1 Ziffer
- Speichert vier Kalibrierungseinstellungen
- Mit steckbarem, sofort ansprechendem Sensor, digitaler Temperaturanzeige in ° C und ° F, automatischem Temperaturausgleich und -steuerung und Schreiber-Buchse
Bestellinformation
Abmessungen: L 3.75 xH 6.75 x W 1.5 Zoll (9.5 x 17.1 x 3.8 cm). Nettogewicht: 1 lbs. (454g). Sonde misst 0.5 Durchmesser x5.5 Zoll L (1.3x14 cm). Kabellänge 59 Zoll (150 cm)
Zertifizierungen
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA indicating instrument traceability to standards provided by NIST™.
Spezifikation
± 0,3 % ± 1 Ziffer | |
Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, TDS, Resistivity | |
1 bis 20 Megaohm | |
ISO 17025, NIST | |
0.03 oz. | |
0.01 bis 200,000 μS | |
± 0.3 % | |
9.5 cm | |
16 oz. | |
1,5 in. | |
Alkali |
Leitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, TDS | |
0.1 bis 200 μS | |
LCD | |
454 g | |
Leitfähigkeit | |
Leitfähigkeitsmessgerät | |
3,75 in. | |
150 cm | |
17.1 cm | |
3.8 cm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller