Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Reagenzglashalter für strapazierfähige Vortexmischer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
4
13
18
20
34
Durchmesser (metrisch):
12 bis 13 mm
15 bis 18 mm
19 bis 21mm
22 bis 25 mm
26 bis 29 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Reagenzglasnummern und -durchmessern
- Universalhalter nötig
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reagenzglashalter |
| Durchmesser (metrisch) | 19 bis 21mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochleistungs-Vortexmischer |
| Enthält | Schaumstoffeinsatz |
| Anzahl Positionen | 18 |
| Erfordert | Universalhalter |