Learn More
Fisherbrand™ STOPWATCH 13 JEWEL SINGLE BUTTON
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
15 min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Start, Stopp und Reset werden alle mit einer einzigen Taste erreicht
- Ermöglicht eine einmalige Zeitmessung von bis zu 15 Minuten mit einer Auflösung von 0.1 Sekunden
- Besonders robustes Metallgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Eintaktige Stoppuhr 13 Juwel |
| Zeitbereich | 15 min |
| Auflösung | 0,1 Sekunden |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5.08 x 1.27 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 3 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 85,04 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor- und Anlageneinsatz, ermöglicht eintaktiges Timing von bis zu +15 min bei 0.1 s-Auflösung |