Learn More
Fisherbrand™ RET Basic Magnetrührer
Zuverlässigkeit und einfache Plug-and-Play-Funktion — optimal für routinemäßige Rühranwendungen
290.00 € - 378.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 150 bis 2.500 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Polypropylen |
Spannung | 100/240 V |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,56 in. |
Höhe (metrisch) | 65 mm |
Beinhaltet: Alle Geräte werden mit zwei rutschfesten Plattenabdeckungen aus Silikon geliefert (1 schwarz, 1 weiß)
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B x H) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B x H) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15346607
|
Fisherbrand™
88860010 |
4 l | 7,28 x 7,28 x 2,56 in. (185 x 185 x 65 mm) | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
290.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15356607
|
Fisherbrand™
88860012 |
5 l | 9,06 x 9,06 x 2,56 in. (230 x 230 x 65 mm) | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
378.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zuverlässigkeit mit dem sofort betriebsbereiten RT Basic Magnetrührer erleben, der ideal für Routine-Rühranwendungen geeignet ist. Drei zur Auswahl stehende Größen—120, 170 oder 220 mm — alle mit einem leichten Design, niedrigem Profil und einer äußerst kleinen Stellfläche. Das Oberteil und der Körper des RT Basic Rührers sind aus Polypropylen mit chemischer Beständigkeit und besitzen eine starke, magnetische Kupplung, um ein konsistentes Rühren während experimenteller Verfahren sicherzustellen, sowie einen bürstenlosen DC-Motor, der keine Hitze entwickelt. Die analoge Geschwindigkeitssteuerung reicht von 150 bis 2500 U/min Alle Einheiten verfügen über rutschfeste Silikonplattenabdeckungen für einen zusätzlichen Schutz gegen das Verschütten von Flüssigkeiten.
- Leichte Bauweise mit niedrigem Profil und kleiner Stellfläche
- Starke, magnetische Kupplung, um ein konsistentes Rühren während experimenteller Verfahren sicherzustellen
- Bürstenloser DC-Motor, der keine Hitze entwickelt und die Probe “kocht”
- Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Drei Größen—120, 170 oder 220 mm
- Analoge Geschwindigkeitssteuerung: 150 bis 2500 U/min
- Abnehmbarer Stecker
- Niedriger Stromverbrauch
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min | |
100/240 V | |
65 mm | |
Bürstenlos, DC |
Polypropylen | |
2,56 in. | |
50/60 Hz |