Få mere at vide
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Artikelnummer. p-4881426 Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumenbereich (metrisch):
100 ml bis 1 l
20 bis 250 ml
50 bis 500 ml
Durchmesser (metrisch) Spitze:
13 mm
19 mm
25 mm
Enthält:
Austauschspitze
Sonde
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Artikelnummer. 12921171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Requires
Kat.-Nr.: FB4220
Sonden für unterschiedliche Volumen
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 500 und 700 vorgesehen.
  • Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Especificaciones
Amplitude Maximal 120 μm
Produkttyp Sonde
Volumenbereich (metrisch) 20 bis 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0,5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 1,27 cm
Durchmesser (metrisch) Spitze 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator
Enthält Austauschspitze
Spitzenform Austauschbare Spitze
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado