Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumenbereich (metrisch):
100 ml bis 1 l
20 bis 250 ml
50 bis 500 ml
Durchmesser (metrisch) Spitze:
13 mm
19 mm
25 mm
Enthält:
Austauschspitze
Sonde
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Amplitude | Maximal 30 μm |
| Produkttyp | Sonde |
| Volumenbereich (metrisch) | 100 ml bis 1 l |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze | 1 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 2,54 cm |
| Durchmesser (metrisch) Spitze | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator |
| Enthält | Sonde |
| Show More |