Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Länge (metrisch):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Bereich der relativen Dichte:
0,760 bis 0,830
0,820 bis 0,890
0,880 bis 0,950
0,940 bis 1,010
1,000 bis 1,070
1,060 bis 1,130
1,240 bis 1,310
1,360 bis 1,430
1,420 bis 1,490
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
- Verwenden Sie den Zylinder 08-530K, separat erhältlich
- Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
- Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen
- Kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen
- Mit Unterteilungen von 0,001
- Verwenden Sie den Zylinder 08-530E, separat erhältlich
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Schritten | 0,0005 |
| Zertifizierung/Konformität | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Länge (metrisch) | 340 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 350 ml-Borosilikatglaszylinder |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der relativen Dichte |
| Bereich der relativen Dichte | 0,880 bis 0,950 |
| Volumen (metrisch) | 275 mL |