Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Artikelnummer. 11762263 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Länge (metrisch):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Bereich der relativen Dichte:
0,760 bis 0,830
0,820 bis 0,890
0,880 bis 0,950
0,940 bis 1,010
1,000 bis 1,070
1,060 bis 1,130
1,240 bis 1,310
1,360 bis 1,430
1,420 bis 1,490
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11762263
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K, separat erhältlich
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen
  • Kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen
  • Mit Unterteilungen von 0,001
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530E, separat erhältlich
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Zertifizierungen
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schritten 0,0005
Zertifizierung/Konformität NIST, ASTM E100, ASTM E126
Länge (metrisch) 345 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 350 ml-Borosilikatglaszylinder
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der relativen Dichte
Bereich der relativen Dichte 0,820 bis 0,890
Volumen (metrisch) 275 mL