Learn More
Fisherbrand™ Taumelmischer mit fester Drehzahl
Ermöglicht eine schonende gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten in Röhrchen, Platten, Zellkulturkolben und Schalen
Marke: Fisherbrand™ 88861042
Beinhaltet: Genoppte Gummimatte und Befestigungsbänder für 6 Röhrchen
Beschreibung
- Wirtschaftliche Konstruktion
- Einfach zu bedienen, Plug-and-Play Betrieb
- Bewegung mit fester Geschwindigkeit in einem Winkel von 20°
- Betriebstemperaturbereich: 5 bis 40 C, verwendbar in Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern ohne CO2
- Die Matte ist abnehmbar und kann mit Seife und Wasser gereinigt werden
Spezifikation
18 U/min | |
CE | |
Aluminiumplattform | |
LED | |
0 min bis 99 h 59 min |
220 V, 50 Hz, Steckertyp: EU, UK, CN | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
415 x 293 x 273 mm | |
Gummimatte mit Vertiefungen; 6 Befestigungsbänder für Röhrchen | |
2 Jahre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
-
Fisherbrand fixed speed nutating mixer