Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Racks
Artikelnummer. 15599004 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 ml
50 ml
Anzahl Positionen:
17
50
Farbe:
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15599004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zentrifugenröhrchen-Gestell für Fisherbrand™ MultiTube Vortexer.
Zur Verwendung mit Fisher Scientific Isotemp CO
Farbcodierte Schaumstoffgestelle für Zentrifugenröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 15 ml
Röhrchenkapazität 15 ml
Produkttyp Rack für Zentrifugenröhrchen
Farbe Rosa
Zur Verwendung mit (Geräte) Multitube Vortexer
Anzahl Positionen 50
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.