Learn More
Electrothermal™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 6 Heizstellen, Heizen und Rühren
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Wirkleistung:
980 W
1280 W
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12.7 mm) Stützstangen, 6 ft. (1.8 m) langes Netzkabel.
- Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung jedes Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
- Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) sind im Lieferumfang enthalten
- Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet und beständig gegen die meisten chemischen Lösungen
- Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert
- Einzelne Heizelemente sind austauschbar
- Die Abschirmung (geerdet) umschließt die Heizelemente für zusätzliche Sicherheit
- Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
- Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
- Eine Rührsteuerung steuert alle Positionen
- Das Rührmodul ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
Zertifizierungen
CE
Garantie
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 10,25 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Spannung | 230 V |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 980 W (UK- und EU-Stecker) |
| Modell | ELEEMEA60250/CE |
| Wirkleistung | 980 W |
| Produkttyp | Heizmantel mit Rührfunktion |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 450 °C |
| Stromstärke | 4.3 A |