Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 3 Heizstellen, Heizen und Rühren
Artikelnummer. p-4894580
Click to view available options
Wirkleistung:
220 w
490 w
700 w
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11722923
Marke: Cole-Parmer™ 0307619
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12.7 mm) Stützstangen, 6 ft. (1.8 m) langes Netzkabel.
Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass sich das Gerät stets kühl anfühlt cool-to-touch
  • Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung jedes Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
  • Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) sind im Lieferumfang enthalten
  • Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet und beständig gegen die meisten chemischen Lösungen
  • Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert
  • Einzelne Heizelemente sind austauschbar
  • Die Abschirmung (geerdet) umschließt die Heizelemente für zusätzliche Sicherheit
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
  • Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
  • Eine Rührsteuerung steuert alle Positionen
  • Das Rührmodul ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
Zertifizierungen
CE
Garantie
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Fassungsvermögen Fassungsvermögen des Kolbens: 3 x 500 ml (0.13 gal.)
Bauweise/Design Polypropylen-Gehäuse
Kapazität (metrisch) 500 ml
Tiefe (angloamerikanisch) 11.2 in.
Tiefe (metrisch) 28.5 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 28.5 x 75.5 x 13 cm (11.2 x 29.7 x 5.1in.)
Höhe (angloamerikanisch) 5.1 in.
Höhe (metrisch) 13 cm
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz, 640 W (UK- und EU-Stecker)
Enthält Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modell EMEA30500/CE
Material Polypropylen, pulverbeschichtetes Aluminium
Geschwindigkeit 50 bis 1000 U/min
Wirkleistung 700 w
Versandgewicht (metrisch) 8.4 kg
Versandgewicht (angloamerikanisch) 18.5 lbs.
Breite (angloamerikanisch) 29.72 in.
Breite (metrisch) 75.5 cm
Produkttyp Extraktionsheizgerät/Rührer
Gefäßtyp Rundkolben
Temperatur (metrisch) 450 °C
Kapazität (angloamerikanisch) 0.13 gal.
Temperatur (angloamerikanisch) 842 °F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühr- und Heizlösung
Frequenz 50/60 Hz