Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 3 Heizstellen, Heizen und Rühren
Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass sich das Gerät stets kühl anfühlt cool-to-touch
Marke: Cole-Parmer™ 03076-16
1889.70 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12.7 mm) Stützstangen, 6 ft. (1.8 m) langes Netzkabel.
Beschreibung
- Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung jedes Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
- Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) sind im Lieferumfang enthalten
- Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet und beständig gegen die meisten chemischen Lösungen
- Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert
- Einzelne Heizelemente sind austauschbar
- Die Abschirmung (geerdet) umschließt die Heizelemente für zusätzliche Sicherheit
- Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
- Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
- Eine Rührsteuerung steuert alle Positionen
- Das Rührmodul ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
Zertifizierungen
CE
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
CE | |
Polypropylen-Gehäuse | |
10.6 in. | |
27 x 64 x 11 cm (10.6 x 25.1 x 4.3in.) | |
4.3 in. | |
230 V | |
Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord. | |
Polypropylen, pulverbeschichtetes Aluminium | |
490 w | |
15.4 lbs. | |
64 cm | |
Rundkolben | |
2.1 A | |
842 °F | |
50/60 Hz |
Fassungsvermögen des Kolbens: 3 x 250 ml (0.06 gal.) | |
250 ml | |
27 cm | |
Drei 250 ml-Kolben | |
11 cm | |
230 V 50/60 Hz, 640 W (UK- und EU-Stecker) | |
EMEA30250/CE | |
50 bis 1000 U/min | |
7 kg | |
25.1 in. | |
Extraktionsheizgerät/Rührer | |
450 °C | |
0.06 gal. | |
Rühr- und Heizlösung |