Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 3 Heizstellen, Heizen und Rühren
Artikelnummer. 11702923
Click to view available options
Wirkleistung:
220 w
490 w
700 w
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11702923
Marke: Cole-Parmer™ 0307613
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12.7 mm) Stützstangen, 6 ft. (1.8 m) langes Netzkabel.
Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass sich das Gerät stets kühl anfühlt cool-to-touch
  • Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung jedes Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
  • Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) sind im Lieferumfang enthalten
  • Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet und beständig gegen die meisten chemischen Lösungen
  • Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert
  • Einzelne Heizelemente sind austauschbar
  • Die Abschirmung (geerdet) umschließt die Heizelemente für zusätzliche Sicherheit
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
  • Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
  • Eine Rührsteuerung steuert alle Positionen
  • Das Rührmodul ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
Zertifizierungen
CE
Garantie
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Fassungsvermögen Fassungsvermögen des Kolbens: 3 x 100 ml (0.02 gal.)
Bauweise/Design Polypropylen-Gehäuse
Kapazität (metrisch) 100 ml
Tiefe (angloamerikanisch) 10.6 in.
Tiefe (metrisch) 27 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 27 x 64 x 11 cm (10.6 x 25.1 x 4.3in.)
Höhe (angloamerikanisch) 4.3 in.
Höhe (metrisch) 11 cm
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz, 220 W (UK- und EU-Stecker)
Enthält Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modell EMEA30100/CE
Material Polypropylen, pulverbeschichtetes Aluminium
Geschwindigkeit 50 bis 1000 U/min
Wirkleistung 220 w
Versandgewicht (metrisch) 7 kg
Versandgewicht (angloamerikanisch) 15.4 lbs.
Breite (angloamerikanisch) 25.1 in.
Breite (metrisch) 64 cm
Produkttyp Extraktionsheizgerät/Rührer
Gefäßtyp Rundkolben
Temperatur (metrisch) 450 °C
Stromstärke 1 A
Kapazität (angloamerikanisch) 0.02 gal.
Temperatur (angloamerikanisch) 842 °F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühr- und Heizlösung
Frequenz 50/60 Hz