Learn More
Fisherbrand™ Modell 705 Sonic Dismembrator Zubehör
4 Spitzen/Horne für die Verwendung mit 500 oder 700 Watt-Ultraschallsystemen; Ersatzspitze ebenfalls erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ FB4660
349.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Kat.- Nr. FB4659
Beschreibung
- Für die Verarbeitung von Volumen mit 0.5 bis 15 ml
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 4 Proben
Spezifikation
Ersatzspitze | |
1/8 in. | |
Nicht zutreffend | |
Je 1 |
0,5 bis 15 ml | |
3 mm | |
4-Spitzen-Sonotrode (Nr. 4659) |