Learn More
Fisherbrand™ Model 50 Sonic Dismembrator
Kostengünstiger Homogenisator für kleinvolumige Zellaufschlüsse
2310.00 €
Spezifikation
Hertz | 20 KHz (Ultraschallfrequenz) |
---|---|
Wirkleistung | 50 W |
Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
Höhe (metrisch) | 12,7 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12961151
|
Fisherbrand™
FB50EUK-220 |
Generator, Konverter, 0.12 Zoll Durchmesser, Sonde, Stromkabel, Steckschlüsselsatz | 220/230 V, 50/60 Hz |
2310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Fisher Scientific™ Model 50 Ultraschall-Homogenisator ist kompakt, tragbar und überaus anwenderfreundlich. Mit einem Gewicht von unter 4 lb. ist dieses Modell das kleinste Gerät am Markt. Es ermöglicht einen hocheffizienten Zellaufschluss und kommt bei der Probenvorbereitung und vielen anderen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
- Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml
- 50 Watt
- Kontinuierlicher oder ferngesteuerter Betrieb mit optionalem Fußschalter
- Leichter Umrichter für Handbetrieb
Genereller Zellaufschluss
Bestellinformation
Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
20 KHz (Ultraschallfrequenz) | |
5 in. | |
7 in. | |
8 in. | |
Ideal für den Standard-Zellaufbruch |
50 W | |
12,7 cm | |
17,78 cm | |
20,32 cm |