Learn More
Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer
Artikelnummer. p-4679955 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
Fisherbrand Mini-E
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15212985
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen auf. Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist ein sehr kompakter Vortexmischer mit horizontal zirkulärer, orbitaler Mischbewegung.
  • Extrem kompakter Vortexmischer mit einer horizontal kreisförmigen, orbitalen Mischbewegung
  • Nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen auf
Bestellinformation
Hinweis: Dieses Produkt braucht eine nicht standardmäßige Spannung und ist speziell für EU/UK-Steckdosen vorgesehen und funktioniert nicht mit US-Steckdosen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen. Weitere Angaben erhalten Sie bei unserem Kundendienst: 1-800-766-7000.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Orbit 4,5 mm
Drehzahlbereich 2.800 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 0,6 A
Röhrchenkapazität 50 ml
Produkttyp Mini-Vortexmischer
Frequenz 50/60 Hz
Material Gummitabular
Abmessungen (L x B x H) 3,8 x 3,8 x 2,5 in. (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Höhe (metrisch) 6,35 cm
Länge (angloamerikanisch) 3,8 in.
Länge (metrisch) 9,65 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,8 in.
Breite (metrisch) 9,65 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,5 kg
Modell Fisherbrand Mini-E
Motortyp DC
Betriebsmodi Touch
Gewährleistung und Service 2 Jahre