Learn More
Electrothermal™ Ungeregelter Mantel mit Metallgehäuse
Artikelnummer. 11562704
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11562704
Marke: Electrothermal™ 3600302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Basismodell des Thermo Scientific ungeregelten Metallmantels erzeugt eine Temperatur von 450 °C.
  • Das Basismodell (CMU) ist in zwölf verschiedenen Größen zwischen 50 m und 22 l (22,000 ml) lieferbar. Das Heizelement des Basismodell des Thermo Scientific Ungeregelten Metallmantels erzeugt eine Temperatur von 450 °C (842 °F)
  • Alle Manteltypen: Die flexiblen, gewickelten Heizelemente dämpfen Stöße und minimieren so das Risiko, dass Kolben zerbrechen
  • Das Heizelement ist an einer steifen, wärmedämmenden Kassette angebracht, um maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu ermöglichen
  • Die Heizelemente und die Isolierung bilden zusammen eine einfach austauschbare Kassette
  • Der einzigartige Luftstrom durch Belüftungsschlitze unterhalb und um den Rand und die Heizkassette bewirkt, dass die Außenfläche “bei Berührung kühl” ist
  • Die Edelstahlabschirmung, die das Heizelement bedeckt, ist für zusätzlichen Schutz direkt über das Kabel geerdet
  • Die Mäntel verfügen über eine zweifache Sicherung für zusätzlichen Schutz
  • Die rutschfesten Füße und Stützklemmen verbessern die Stabilität
Garantie
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Fassungsvermögen 50 ml (1.6 oz.)
Kapazität (metrisch) 50 ml
Innendurchmesser (metrisch) 5,2 cm
Zur Verwendung mit Ein 50 ml-Kolben
Höhe (angloamerikanisch) 5,91 in.
Höhe (metrisch) 15 cm
Spannung 230 V
Wirkleistung 75 w
Breite (angloamerikanisch) 6.8 in.
Breite (metrisch) 17.5 cm
Produkttyp Heizmantel
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 450 °C
Stromstärke 0,3 A
Kapazität (angloamerikanisch) 1.6 oz.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizlösungen