Learn More
Fisherbrand™ Maxima C Plus Zentrierringe
Zentrierring für die Verwendung mit Maxima C Vakuumpumpen zur Verbindung von zwei Flanschen
10.35 € - 32.75 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10243801
|
Fisherbrand™
FB70127 |
Vakuumpumpe Modelle M2C und M4C | N/A | |||||||
10534002
|
Fisherbrand™
701073 |
Vakuumpumpe Modelle M8C, M12C und M16C |
10.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zum Einsatz mit den Vakuumpumpen Modell M2C und M4CSpezifikation
Edelstahl | |
Zentrierring |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maxima C Plus Zentrierringe