Learn More
Fisherbrand™ Etikettenband für das Labor
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Das Fisher Scientific™ Etikettenband für das Labor kann in weniger als 30 Sekunden eingelegt und entnommen werden.
- Zur Farbcodierung von Etiketten
- Keine Batterien erforderlich
- Immer gebrauchsfertig
- Maße: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 in.)
Bestellinformation
Lieferbar in schwarz, rot, blau und grün.
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Selbstklebend |
| Farbe | Grün |
| Format | Klebeband |
| Produkttyp | Etikettenband |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschriftungsgerät für Laboranwendungen |
| Menge | 4 Packung |
| Größe (angloamerikanisch) | 0.375 x 118 in. |
| Größe (metrisch) | 0.010 x 3.277 cm |
| Dimensions (LxW) | 118 in. x 0.375 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 118 in. |
| Mehr anzeigen |