Learn More
Fisherbrand™ Jumbo-Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte, freiliegender Fühler
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeskrivning
Innehåller
Traceable™ Bescheinigung, klappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, eine Alkalibatterie Typ AAA sowie Magnetband und Velcro™ Klettband für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
Die Flasche schützt den Sensor vor raschen Temperaturwechseln beim Öffnen der Kühlschranktür. Das Thermometer erfüllt sämtliche Anforderungen an CDC-Thermometer und Impfstoffthermometer.
- Leicht ablesbare, mit 1.5 in. (3.8 cm) Höhe besonders große Zahlen, die aus 30 ft. (9.1 m) Entfernung ablesbar sind
- Der Sensor und das 10 ft. (3 m) lange Kabel funktionieren auch unter Wasser einwandfrei
- Schlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Lieferbar mit Sensor in verschlossener Flasche oder freiliegendem Sensor
Aufzeichnung der Maximal-/Minimalwerte
- Die Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die maximalen, minimalen und aktuellen Sensortemperaturen plus Raumtemperatur an
- Die Min./Max.-Funktion überwacht hohe/niedrige Werte über Nacht, am Wochenende oder über einen beliebigen Zeitraum hinweg — ein signifikanter Vorteil gegenüber Glasthermometern, die lediglich die aktuelle Temperatur anzeigen
- Der Messbereich liegt zwischen -58 und +158 °F sowie -50 und +70 °C mit einer Auflösung von 0 ° und einer Genauigkeit von ±1 °C
- Die Alarmfunktion löst einen Alarm aus, wenn die Temperatur einen vorgegebenen Wert über- oder unterschreitet
- Der Alarm ist in 1 °-Schritten einstellbar
- Das 10 ft. lange Mikrokabel ist so dünn, dass Kühlschranktüren problemlos geschlossen werden können
- Keine Quecksilberkontamination von Kühlschränken dank Feststoffsensor
- Der Sensor befindet sich in einer kleinen, dicht verschlossenen Flasche, die mit ungiftigem Glykol gefüllt ist; die Lösung wird von der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) als GRAS (generally recognized as safe - allgemein als sicher anerkannt) eingestuft
- Ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser ist unproblematisch
Beställningsinfo
Karton: 3.88 x 4.38 x 0.88 in. (9.9 x 11.2 x 2.2 cm). Eine versiegelte Flaschensonde hat die Maße 1 x 2.5 in. (2.5 x 6.4 cm). Der reine Sensor hat einen Durchmesser von 0.19 in. und eine Länge von 0.75 in. (4.8 x 19 mm).
Certifikat
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST |
| Abmessungen (L x B x H) | 2.2 x 9.9 x 11.2 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Überwachung in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren; zur Erfassung der minimalen/maximalen Messwerte |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,38 in. |
| Höhe (metrisch) | 11.2 cm |
| Enthält | Rückführbarkeitszertifikat, klappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, eine Alkalibatterie Typ AAA sowie Magnetband und Velcro™ Klettband für vielseitige Befestigungsmöglichkeit, mit frei liegendem Sensor |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 120 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 1,5 in. |
| Länge (metrisch) | 2.2 cm |
| Länge (metrisch) Kabel | 304.8 cm |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.