Learn More
Fisherbrand™ Jumbo-Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte, Fühler in Flasche eingeschlossen
Artikelnummer. 11705863 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +70°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11705863
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Traceable™ Bescheinigung, ausklappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandmontage, eine Alkalibatterie Typ AAA sowie Velcro™ Klettband und Magnetband für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
Digitale Thermometer eignen sich perfekt für die Überwachung von Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlgeräten. Das Fisherbrand Jumbo Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte überwacht die Temperatur mit einem gekapselten Temperatur-gepufferten Sensor.
Die Flasche isoliert den versiegelten Sensor gegen schnelle Temperaturschwankungen beim Öffnen der Kühlschranktür. Das Thermometer erfüllt alle Anforderungen an CDC-Thermometer und an Impfstoffthermometer.
  • Einfache Ablesung, 1,5 in.-Jumbo-Ziffern (3,8 cm) können aus 9,1 Meter (30 Fuß) Entfernung abgelesen werden.
  • Sensor und 3 Meter (10 ft.) Kabel funktionieren genau, auch wenn beide unter Wasser sind
  • Stoßfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse
  • Erhältlich mit versiegelter Sonde oder nacktem Sensor
Aufzeichnung maximaler/minimaler Messwerte
  • Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die maximale, die minimale und die aktuelle Sondentemperatur sowie die Raumtemperatur an
  • Die Funktion min./max. überwacht hohe/niedrige Messwerte über Nacht, an Wochenenden oder für einen beliebigen Zeitraum — ein bedeutender Vorteil gegenüber Glasthermometern, die nur den aktuellen Messwert anzeigen können“”
  • Der Messbereich ist von -58 bis +158 °F bzw. -50 und +70 °C mit einer Auflösung von 0° und einre Genauigkeit von±1 °C
Hervorragendes Design für einen sicheren Betrieb
  • Die Alarmfunktion gibt einen Alarm aus, wenn die Temperatur einen Sollwert über- oder unterschreitet
  • Alarme können in 1°-Schritten programmiert werden
  • Das 10 ft. lange Mikrokabel ermöglicht das Schließen der Kühlschranktür
  • Festkörpersonden unterbinden Quecksilberkontamination in Kühlgeräten
  • Die abgedichtete Sonde ist in einer mit ungiftigem Glykol gefüllten Miniaturflasche untergebracht; die Lösung wird von der FDA (Food and Drug Administration) als GRAS ('Allgemein als sicher anerkannt') eingestuft.
  • Unterbindet Bedenken hinsichtlich des zufälligen Kontakts mit Lebensmitteln oder Trinkwasser
Bestellinformation
Karton: 3,88 x 4,38 x 0,88 in. (9,9 x 11,2 x 2,2 cm). Die Abmessungen des abgedichteten Flaschenfühlers sind 1 x 2,5 in. (2,5 x 6,4 cm). Nackter Sensor mit einem Durchmesser von 0,19  in. x 0,75 in. Länge (4,8 x 19 mm).
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 2.2 x 9.9 x 11.2 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren; zur Erfassung der minimalen/maximalen Messwerte
Höhe (angloamerikanisch) 4,38 in.
Höhe (metrisch) 11.2 cm
Enthält Rückführbarkeitszertifikat, ausklappbarer Ständer, Aussparung zur Wandbefestigung, eine Alkalibatterie Typ AAA sowie Magnetband und Velcro™ Klettband für vielseitige Befestigungsmöglichkeit, mit versiegelter Flaschensonde
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 2,5 in.
Länge (metrisch) 2.2 cm
Länge (metrisch) Kabel 304.8 cm
Länge (metrisch) Sonde 6.3 cm
Material ABS-Kunststoff
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 4 oz.
Gewicht (metrisch) 113 g
Breite (angloamerikanisch) 3,8 in.
Produkttyp Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Länge (angloamerikanisch) 0,87 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70°C
Calibrated Yes
Akkutyp AAA-Alkaline
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 9,9 cm