Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 5.4 – 6.5 l, 230 V/50 Hz
Artikelnummer. p-4908054 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Typ:
Hohe Form
Kurzform
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11366641
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • Externe Umlaufrohre mit 8 und 12 mm-Anschlüssen
  • Versorgungs- und Rücklaufklammern
  • Abdeckungen für den Arbeitsbereich
Für Labor- und Industrieanwendungen.
Aufgrund der flachen Bauweise ist das Bad leicht zugänglich, wenn die Labortischhöhe problematisch ist. Nahtlose Edelstahltanks garantieren Haltbarkeit und einfaches Reinigen. Das robuste Kühlsystem sorgt dafür, dass Proben und Anwendungen schnell gekühlt werden können. Die fein abgestimmte Kühlfunktion sorgt jederzeit für eine hervorragende Temperaturstabilität.
  • Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Umwelttipp: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch durch Nutzung des Energiesparmodus gesenkt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kühlleistung 250 W
Pumpentyp Kraft
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Typ Hohe Form
Heizleistung 1,2 kW
Max. Druck 17 l/Min.; 310 mbar
Modell Isotemp 4100 R20
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 58,0 lb.
Gewicht (metrisch) 26,3 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz